Documenti fondamentali
1154707
USP
Cyclomethicone 4
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Octamethylcyclotetrasiloxane
About This Item
Formula condensata:
[-Si(CH3)2O-]4
Numero CAS:
Peso molecolare:
296.62
Beilstein:
1787074
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
pharmaceutical primary standard
Densità del vapore
1 (vs air)
Famiglia di API
cyclomethicone
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
USP
Indice di rifrazione
n20/D 1.396 (lit.)
P. ebollizione
175-176 °C (lit.)
Punto di fusione
17-18 °C (lit.)
Densità
0.956 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[Si]1(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O1
InChI
1S/C8H24O4Si4/c1-13(2)9-14(3,4)11-16(7,8)12-15(5,6)10-13/h1-8H3
HMMGMWAXVFQUOA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Risultati analitici
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Altre note
Sales restrictions may apply.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
123.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
51 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)