Documenti fondamentali
34888-M
Sigma-Aldrich
Acetonitrile
≥99.9%, for HPLC, for UV, suitable for HPLC
Sinonimo/i:
ACN, Cianometano, Cianuro di metile, Etilnitrile
Scegli un formato
2.5 L
CHF 302.00
CHF 302.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2.5 L
CHF 302.00
About This Item
Formula condensata:
CH3CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
41.05
Beilstein:
741857
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116004
NACRES:
NA.03
CHF 302.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
Acetonitrile, ≥99.9%
Densità del vapore
1.41 (vs air)
Tensione di vapore
72.8 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.9%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
973 °F
Limite di esplosione
16 %
tecniche
HPLC: suitable
Impurezze
≤0.0002% free alkali (NH3)
≤0.002% free acid (as CH3COOH)
≤0.02% water
≤0.5 ppb fluorescence (quinine) at 365 nm
≤1 ppb fluorescence (quinine) at 254 nm
Residuo dopo evaporazione
≤0.0005%
Trasmittanza
195 nm, ≥65%
200 nm, ≥88%
210 nm, ≥93%
235 nm, ≥99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.344 (lit.)
P. ebollizione
81-82 °C (lit.)
Punto di fusione
−45 °C (lit.)
Densità
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
Stringa SMILE
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Acetonitrile is a widely used organic solvent in reversed-phase liquid chromatography due to its high miscibility with water, suitable UV absorbance properties, and low viscosity characteristics. [1]
Applicazioni
Acetonitrile can be used as a component in:
  • Mobile phase mixture for the HPLC analysis, to determine the purity of ester content (%FAME).
  • Mobile phase for the ultra-performance liquid chromatography (UPLC) analysis of perfluoroalkyl carboxylic and sulfonic compounds.[2]
  • Mobile phase for high-performance liquid chromatography (HPLC), enabling the effective separation of TMP (trimethoprim) and SMX (sulfamethoxazole).[3]
  • For sample preparation, including extraction, dilution, and dissolutionof compounds prior to analysis.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
2.0 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Effects of the antibiotics trimethoprim (TMP) and sulfamethoxazole (SMX) on granulation, microbiology, and performance of aerobic granular sludge systems
Barros ARM, et al.
Chemosphere, 262, 127840-127840 (2021)
A rapid, acetonitrile-free, HPLC method for determination of melamine in infant formula
Venkatasami G, et al.
Analytica Chimica Acta, 665(2), 227-230 (2010)
Kinetic model for sonolytic degradation of non-volatile surfactants: Perfluoroalkyl substances
Shende T, et al.
Ultrasonics Sonochemistry, 51, 359-368 (2019)