Documenti fondamentali
61224
Supelco
N-Succinimidyl 4-(dimethylamino)benzoate
for HPLC derivatization, LiChropur, ≥98.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
1-{[4-(Dimethylamino)benzoyl]oxy}pyrrolidine-2,5-dione, 4-(Dimethylamino)benzoic acid 2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl ester, 4-(Dimethylamino)benzoic acid N-hydroxysuccinimide ester
Scegli un formato
500 MG
CHF 619.00
CHF 619.00
Spedizione prevista il12 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 619.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H14N2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
262.26
Beilstein:
1479401
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12000000
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 619.00
Spedizione prevista il12 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Grado
for HPLC derivatization
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Stato
solid
Qualità
LiChropur
tecniche
HPLC: suitable
Stringa SMILE
CN(C)C1=CC=C(C(ON(C(CC2)=O)C2=O)=O)C=C1
InChI
1S/C13H14N2O4/c1-14(2)10-5-3-9(4-6-10)13(18)19-15-11(16)7-8-12(15)17/h3-6H,7-8H2,1-2H3
FNGFZOAQGYOQTG-UHFFFAOYSA-N
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)