Documenti fondamentali
06980
Sigma-Aldrich
3-Aminobenzoic acid hydrochloride
≥99.0%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H7NO2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
173.60
Beilstein:
3695285
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0%
Stato
powder or crystals
Colore
white to faint brown
Punto di fusione
260-280 °C (dec.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
Cl.Nc1cccc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO2.ClH/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10;/h1-4H,8H2,(H,9,10);1H
PTTMMENRLMBXGK-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)