8.00419
2-Aminophenol
for synthesis
Sinonimo/i:
2-Aminophenol, 2-Hydroxy aniline, 2-Amino-1-hydroxy benzene
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
14 hPa ( 153 °C)
Livello qualitativo
Stato
solid
Temp. autoaccensione
190 °C
Potenza
1300 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6.5-7.5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
P. ebollizione
150 °C/15 hPa
Punto di fusione
172-174 °C (sublimed)
Temp. transizione
flash point >175 °C
Solubilità
17 g/L
Densità
1.328 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
600 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
Nc1c(cccc1)O
InChI
1S/C6H7NO/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,8H,7H2
CDAWCLOXVUBKRW-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Risultati analitici
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Muta. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
334.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
168 °C - closed cup