137286
5-Bromosalicylaldehyde
98%
Sinonimo/i:
5-Bromo-2-hydroxybenzaldehyde
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
102-106 °C (lit.)
Stringa SMILE
Oc1ccc(Br)cc1C=O
InChI
1S/C7H5BrO2/c8-6-1-2-7(10)5(3-6)4-9/h1-4,10H
MKKSTJKBKNCMRV-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
5-Bromosalicylaldehyde is generally used to synthesize schiff bases, and triphenyltin complexes.
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3