144088
4-idrossibenzaldeide
98%
Sinonimo/i:
4-Formylphenol, 4-Hydroxybenzaldehyde, Parahydroxybenzaldehyde, p-Formylphenol, p-Hydroxybenzaldehyde, p-Oxybenzaldehyde
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
112-116 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H]C(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-5,9H
RGHHSNMVTDWUBI-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- 4-Hydroxybenzaldehydesemicarbazone by a condensation reaction with semicarbazide.
- Vanillin via bromination followed by copper-catalyzed coupling reaction with sodium methoxide.
- Oligo-4-hydroxybenzaldehyde by an oxidative polycondensation reaction with hydrogen peroxide (H2O2) in an alkaline medium.
- (−)-Centrolobine, a diarylheptanoid.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
345.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
174 °C