112216
4-Chlorobenzaldehyde
97%
Sinonimo/i:
p-Chlorobenzaldehyde
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
solid
P. eboll.
213-214 °C (lit.)
Punto di fusione
45-50 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H]C(=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C7H5ClO/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-5H
AVPYQKSLYISFPO-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
197.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
92 °C - closed cup