Documenti
06927
Supelco
Monosodium N-lauroyl-L-glutamate
analytical standard
Sinonimo/i:
N-(1-Oxododecyl)-L-glutamic acid monosodium salt, N-Lauroyl-L-glutamic acid monosodium salt, Sodium N-dodecanoylglutamate, Sodium lauroyl glutamate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H30NNaO5
Numero CAS:
Peso molecolare:
351.41
Codice UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (TLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Stringa SMILE
OC(CC[C@H](NC(CCCCCCCCCCC)=O)C(O[Na])=O)=O
InChI
1S/C17H31NO5.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-15(19)18-14(17(22)23)12-13-16(20)21;/h14H,2-13H2,1H3,(H,18,19)(H,20,21)(H,22,23);/q;+1/p-1/t14-;/m0./s1
IWIUXJGIDSGWDN-UQKRIMTDSA-M
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)