Documenti fondamentali
00634
Sigma-Aldrich
Ammonium tetrachlorocuprate(II) dihydrate
puriss., ≥99.0% (AT)
Sinonimo/i:
Ammonium chlorocuprate(II), Ammonium copper chloride
Scegli un formato
250 G
CHF 64.20
1 KG
CHF 197.00
CHF 64.20
Spedizione prevista il02 giugno 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 G
CHF 64.20
1 KG
CHF 197.00
About This Item
Formula condensata:
(NH4)2CuCl4 · 2H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
277.47
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 64.20
Spedizione prevista il02 giugno 2025
Richiedi un ordine bulk
Grado
puriss.
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (AT)
Impiego in reazioni chimiche
core: copper
reagent type: catalyst
Impurezze
≤0.005% SO4
≤0.05% free acid (as HCl)
Cationi in tracce
Fe: ≤20 mg/kg
Stringa SMILE
[NH4+].[NH4+].O.O.Cl[Cu--](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.Cu.2H3N.2H2O/h4*1H;;2*1H3;2*1H2/q;;;;+2;;;;/p-2
LLMDTWKBBWCWNN-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
Ammonium tetrachlorocuprate(II) dihydrate has been used in the preparation of starch cuprate via microwave-assisted cupration of potato starch.[1]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Synthesis and characterisation of starch cuprate.
Staroszczyk H.
Food Chemistry, 129(3), 1217-1223 (2011)