Vai a
B4126
Bilirubina
≥98% (EmM/453 = 60), powder
Sinonimo/i:
Bile pigment, Hemetoidin
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 398.00
5 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 1700.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C33H36N4O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
584.66
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
211-239-7
Beilstein/REAXYS Number:
74376
MDL number:
Assay:
≥98% (EmM/453 = 60)
Form:
powder
CHF 398.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
description
mixed isomers
Quality Segment
assay
≥98% (EmM/453 = 60)
form
powder
solubility
aqueous acid: soluble, aqueous base: soluble, benzene: soluble, chloroform: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1=C(C=C)\C(NC1=O)=C\c2[nH]c(Cc3[nH]c(\C=C4/NC(=O)C(C=C)=C4C)c(C)c3CCC(O)=O)c(CCC(O)=O)c2C
InChI
1S/C33H36N4O6/c1-7-20-19(6)32(42)37-27(20)14-25-18(5)23(10-12-31(40)41)29(35-25)15-28-22(9-11-30(38)39)17(4)24(34-28)13-26-16(3)21(8-2)33(43)36-26/h7-8,13-14,34-35H,1-2,9-12,15H2,3-6H3,(H,36,43)(H,37,42)(H,38,39)(H,40,41)/b26-13-,27-14-
InChI key
BPYKTIZUTYGOLE-IFADSCNNSA-N
General description
La bilirubina, un prodotto finale del catabolismo ematico, si forma dalla rottura della emoglobina eritrocitica nel sistema reticoloendoteliale. L′ossigenasi dell′eme converte l′eme dell′emoglobina in biliverdina e successivamente una riduttasi della biliverdina dipendente da NADPH converte biliverdina a bilirubina.
La bilirubina si trova comunemente legata all′albumina nel siero del sangue in circolazione nella sua forma a doppia carica negativa. La bilirubina è anche associata con sali biliari nella loro forma a carica singola negativa.
Scompensi da iperbilirubinemia possono manifestarsi a causa di una accresciuta sintesi di bilirubina o una diminuita eliminazione di essa.
Application
La bilirubina è stata impiegata:
  • in preparazioni fantasma
  • in esperimenti in vitro
  • nella preparazione di soluzioni di bilorubina per infusione.
Biochem/physiol Actions
La bilirubina è stata studiata sia per le sue proprietà di antiossidante endogeno che per le sue capacità di contrastare specie ossigenate attive (ROS) e inibire l′attività dell′ossidasi NADPH. Funziona apparentemente come un efficiente neutralizzatore di radicali perossidici proteggendo i lipidi della membrana dall′ossidazione per effetto di questi radicali. A concentrazioni nanomolari è stato dimostrato che protegge i neuroni da attacchi ossidativi.
Più del 99% della bilirubina totale è trasportata coniugata con albumina. Livelli di bilirubina più alti del normale possono condurre a gravi danni neurologici mentre livelli appena più elevati della norma sono collegati a protezione contro lo stress ossidativo.
Other Notes
Un componente principale della decomposizione dell′emoglobina. Principale pigmento nella bile e nel colore giallo dell′itterizia.
Disclaimer
Tenere al riparo dalla luce.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
201114370NIST916B
Bilirubina ≥98% (EmM/453 = 60), powder
Sigma-Aldrich
B4126
Bilirubina
Bilirubin Principal pigment of bile and one of the major end products of hemoglobin decomposition.
Millipore
2011
Bilirubin
Bilirubina purum, ≥95.0% (UV)
Sigma-Aldrich
14370
Bilirubina
Bilirubina NIST®SRM®
NIST916B
Bilirubina
description
≥98% (EmM/453 = 60), powder
description
Principal pigment of bile and one of the major end products of hemoglobin decomposition.
description
purum, ≥95.0% (UV)
description
NIST®SRM®
assay
≥98% (EmM/453 = 60)
assay
-
assay
≥95.0% (UV)
assay
-
form
powder
form
solid
form
powder
form
-
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
10-30°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
solubility
aqueous acid: soluble, chloroform: soluble, aqueous base: soluble, benzene: soluble
solubility
chloroform: 1 mg/mL, alkaline solution: soluble
solubility
-
solubility
-
description
mixed isomers
description
RTECS - DU3038000
Merck USA index - 14, 1218
description
-
description
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bilirubina
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 2
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. is B4126 unconjugated bilirubin?
    1 answer
    1. This product is unconjugated bilirubin described as free bilirubin.
      Helpful?
  2. Is it Conjugated Bilirubin or Unconjugated Bilirubin?
    1 answer
    1. This product is unconjugated bilirubin, also known as free bilirubin.