G0535
Glycopeptidase A from almonds
buffered aqueous glycerol solution, ≥0.05 unit/mL
Sinonimo/i:
N-Glycosidase A, N-linked-glycopeptide-(N-acetyl-β-D-glucosaminyl)-L-asparagine amidohydrolase, PNGase A
About This Item
Prodotti consigliati
Coniugato
(N-linked)
Livello qualitativo
Forma fisica
buffered aqueous glycerol solution
Concentrazione
≥0.05 unit/mL
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Definizione di unità
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
I clienti hanno visto anche
Articoli
Explore strategies for releasing N-linked glycans with PNGase F, PNGase A & native & sequential deglycosylation with endoglycosidases & exoglycosidases.