Documenti fondamentali
11089161001
Roche
Coniugato streptavidina-FA
solution, pkg of 1 mL (1,000U)
Sinonimo/i:
streptavidina
Scegli un formato
1 UNITS
CHF 799.00
CHF 799.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 UNITS
CHF 799.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
CHF 799.00
Check Cart for Availability
Stato
solution
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 1 mL (1,000U)
Produttore/marchio commerciale
Roche
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Descrizione generale
La streptavidina viene accoppiata con legame covalente alla fosfatasi alcalina (FA) per la preparazione del coniugato streptavidina-FA.
Fosfatasi alcalina
Spesso la fosfatasi alcalina è usata come marcatura nei saggi immunoenzimatici. La FA converte il substrato sensibile X-fosfato/NBT in un prodotto stabile, idrosolubile.
Applicazioni
La streptavidina-FA è stata usata per rilevare i composti biotinilati impiegando:
  • ELISA[1]
  • Immunoistocitochimica
  • Western blot[2][3]
Stato fisico
Soluzione, stabilizzata in tampone di trietanolammina 50 mM, 3 M di NaCl, 1 mM di MgCl2, 0,1 mM di ZnCl2, 10 mg/mL di albumina di siero bovino, pH 7,6.
Nota sulla preparazione
Soluzione di lavoro: 50-1000 mU/mL (la soluzione madre può essere diluita). Diluire la soluzione madre coniugata in 100 mM di Tris-HCl, 150 mM di NaCl, pH 7,5.
Concentrazione di lavoro: La concentrazione di lavoro del coniugato dipenderà dall′applicazione e dal substrato. Le concentrazioni indicate devono essere considerate delle linee guida.
ELISA: 50-200 mU/mL (diluizione 1:5000-1:20.000)
Immunoisto/citochimica: 250-1000 mU/mL (diluizione1:1000-1:4000)
Western blot: 200-500 mU/mL (diluizione1:2000-1:5000)
Stabilità: La soluzione madre concentrata è stabile se conservata a 2-8 °C fino alla data di scadenza stampata sull′etichetta. Non congelare.
Altre note
Da utilizzare solo per ricerca nelle scienze naturali. Non usare in procedure diagnostiche.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Ablation of BMP signaling hampers the blastema formation in Poecilia latipinna by dysregulating the extracellular matrix remodeling and cell cycle turnover
Patel S, et al.
Zoology (Jena, Germany), 133, 17-26 (2019)
Manuela Sauter et al.
iScience, 25(1), 103677-103677 (2022-01-18)
Atherosclerosis is studied in models with dysfunctional lipid homeostasis-predominantly the ApoE-/- mouse. The role of antigen-presenting cells (APCs) for lipid homeostasis is not clear. Using a LacZ reporter mouse, we showed that CD11c+ cells were enriched in aortae of ApoE-/-
Vladimir Roudko et al.
Cell, 183(6), 1634-1649 (2020-12-02)
Microsatellite instability-high (MSI-H) tumors are characterized by high tumor mutation burden and responsiveness to checkpoint blockade. We identified tumor-specific frameshifts encoding multiple epitopes that originated from indel mutations shared among patients with MSI-H endometrial, colorectal, and stomach cancers. Epitopes derived
Daniela Röthlisberger et al.
FEBS letters, 564(3), 340-348 (2004-04-28)
Co-crystallization of membrane proteins with antibody fragments may emerge as a general tool to facilitate crystal growth and improve crystal quality. The bound antibody fragment enlarges the hydrophilic part of the mostly hydrophobic membrane protein, thereby increasing the interaction area
M Degerman Gunnarsson et al.
Dementia and geriatric cognitive disorders, 29(3), 204-212 (2010-03-25)
The positron emission tomography (PET) radiotracer Pittsburgh Compound-B (PIB) is an in vivo ligand for measuring beta-amyloid (Abeta) load. Associations between PET PIB and cerebrospinal fluid (CSF) Abeta1-42 and apolipoprotein E epsilon4 (APOE epsilon4) have been observed in several studies