Documenti
T8158
Sigma-Aldrich
Transferrina
powder, BioReagent, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
Siderofilina, parzialmente satura
About This Item
Numero CAS:
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.75
Nome Commerciale
BioReagent
Saggio
≥98%
Forma fisica
powder
Concentrazione
~25 mM
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
endotoxin, tested
hepatitis and HIV antibody, none detected
Solubilità
H2O: 50 mg/mL
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... TF(7018)
Descrizione generale
La transferrina è una glicoproteina con una catena laterale di carboidrati e due siti nella sua catena polipeptidica per legarsi a ione ferrico.
Applicazioni
La transferrina umana è stata impiegata:
  • per incubare cellule umane tubulari prossimali (HKC)-8 cellule insieme con IgG per l′esame specifico dell′albumina
  • come un supplemento nel terreno di coltura per cellule tiroidee umane con e senza siero
  • come glicoproteina bersaglio per sviluppare un metodo in gel di idrazinolisi.
Azioni biochim/fisiol
La transferrina media il trasporto di ferro dal plasma alle cellule. Esistono tre forme di transferrina legate al ferro: transferrina monoferrica A/B e transferrina diferrica. La transferrina legata al ferro (ferrotransferrina) si lega a recettori di superficie specifici che vengono internalizzati per endocitosi. Una volta all′interno, il ferro viene rilasciato nelle cellule e la transferrina privata del ferro, (apotransferrina) viene rilasciata all′esterno della cellule per esocitosi senza venire degradata. È noto che la transferrina fornisce ferro alle cellule in una forma fisiologicamente sicura ed efficace.
Altre note
Parzialmente satura in ferro
Nota sulla preparazione
Trattato termicamente a 60 °C per dieci ore.
Risultati analitici
Purezza da elettroresi su agarosio.
Esclusione di responsabilità
SOLO PER USO A FINI DI RICERCA. Qualora destinato ad essere impiegato a scopo di ricerca, questo prodotto risponde alle leggi vigenti in Francia, anche per quanto riguarda le attività di import ed export connesse alla sua acquisizione (art. L. 1211-1 paragrafo 2 del Codice di sanità pubblica — Code de la santé publique). Per l′importazione del prodotto, l′acquirente (ovvero l′utilizzatore finale) deve necessariamente ottenere dal Ministero della ricerca della Repubblica Francese l′autorizzazione di cui all′articolo 1245-5-1 II. del suddetto Codice di sanità pubblica. Ordinando questo prodotto, l′acquirente conferma implicitamente di aver ottenuto la debita autorizzazione all′importazione.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Non-transferrin bound iron: a key role in iron overload and iron toxicity
Brissot P, et al.
Biochim. Biophys. Acta Gen. Subj., 1820(3), 403-410 (2012)
Detection of N-glycans on small amounts of glycoproteins in tissue samples and sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gels
Yoshimura T, et al.
Analytical Biochemistry, 423(2), 253-260 (2012)
Cells: Molecules and Mechanisms, 174-174 (2009)
Martijn F Hoes et al.
European journal of heart failure, 20(5), 910-919 (2018-02-28)
Iron deficiency is common in patients with heart failure and associated with a poor cardiac function and higher mortality. How iron deficiency impairs cardiac function on a cellular level in the human setting is unknown. This study aims to determine
Glucose-6-phosphate dehydrogenase activity in monolayer cultures of thyroid epithelial cells: TSH and inhibition of nitrogen oxide synthase affect the enzyme activity and the oxygen sensitivity of the histochemical assay
Kayser L and Thomsen J
Acta Histochemica, 107(1), 31-41 (2005)
Articoli
Understand how transferrin affects serum-free cell culture systems, crucial for biomanufacturing heterologous proteins like monoclonal antibodies.