Documenti fondamentali
WX0008
Supelco
Acqua
suitable for HPLC, suitable for EPA 200.8 and EPA 200.7
Sinonimo/i:
high purity solvents
About This Item
Formula condensata:
H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
18.02
Beilstein:
2050024
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
50202301
Grado:
HPLC grade
tecniche:
HPLC: suitable
applicazioni:
general analytical
P. ebollizione:
100 °C (lit.)
Tensione di vapore:
23 hPa ( 20 °C)
Nome del prodotto
Acqua, HPLC
Grado
HPLC grade
Livello qualitativo
agenzia
suitable for EPA 200.7
suitable for EPA 200.8
Tensione di vapore
23 hPa ( 20 °C)
Stato
liquid
Durata
12 mo. (from manufacture date)
tecniche
HPLC: suitable
Residuo dopo evaporazione
≤2 ppm
Colore
APHA: ≤10
Indice di rifrazione
n20/D 1.34 (lit.)
P. ebollizione
100 °C (lit.)
Punto di fusione
0 °C (lit.)
Densità
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
Assorbanza UV
λ: 200 nm Amax: ≤0.010
λ: 210 nm Amax: ≤0.010
λ: 254 nm Amax: ≤0.005
λ: 300-400 nm Amax: ≤0.005
applicazioni
general analytical
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
no temp limit
Stringa SMILE
O
InChI
1S/H2O/h1H2
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Expiration Dated
HPLC
Nota sulla preparazione
Product filtered through a 0.2 μm filter
Risultati analitici
Expiration dateExp 12 months from mfg dateAppearanceClear liquid, free from particulatesColor (APHA)10 maxEvaporation residue2ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFluorescence (as quinine base)150ppt maxGradient at 210 nm0.002AU maxGradient at 254 nm0.0005AU maxOdorTo pass testRefractive index (n 25/D)1.3320-1.3340UV Abs. at 200 nm0.010AU maxUV Abs. at 210 nm0.010AU maxUV Abs. at 254 nm0.005AU maxUV Abs. at 300 - 400 nm0.005AU max
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
An accurate and precise HPLC-PDA measurement of 32 cannabinoids and 2 cannflavins in hemp samples using a single extraction in less than 32 minutes.
Contenuto correlato
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.