Documenti
W3500
Sigma-Aldrich
Acqua
sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
Cell culture grade water, Ultra-filtered Water
About This Item
Formula condensata:
H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
18.02
Beilstein:
2050024
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352207
ID PubChem:
NACRES:
NA.75
Densità del vapore
<1 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
3 mmHg
Sterilità
sterile-filtered
Nome Commerciale
BioReagent
Forma fisica
liquid
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
≤1 EU/mL endotoxin
Indice di rifrazione
n20/D 1.34 (lit.)
pH
5-7
P. eboll.
100 °C (lit.)
Punto di fusione
0 °C (lit.)
Densità
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
Stringa SMILE
O
InChI
1S/H2O/h1H2
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Questo prodotto è una endotossina molto debole (meno di 1 EU/mL), filtrata a 0,2 micron.
Applicazioni
Per uso nella preparazione di terreni di coltura cellulare, sospensioni di cellule e soluzioni di lavaggio.
Altre note
Confrontare comodamente coi prodotti Waters con le tabelle delle specifiche Waters
Non trovi il prodotto giusto?  
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Acqua OmniPur&#174; Grade, Sterile, Nuclease Free
Sigma-Aldrich
9801-OP
Acqua
Acqua Deionized
Sigma-Aldrich
38796
Acqua
Acqua tested according to Ph. Eur.
Sigma-Aldrich
95280
Acqua
Acqua per PCR liquid, pkg of 25&#160;mL (03315959001 [1 x 25 ml]), pkg of 25&#160;mL (03315932001 [25 x 1 ml]), pkg of 100&#160;mL (03315843001 [4 x 25 ml])
Roche
PCRH20-RO
Acqua per PCR
Acqua ACS reagent
Sigma-Aldrich
320072
Acqua
Philippe Robert et al.
Investigative radiology, 50(8), 473-480 (2015-06-25)
To prospectively compare in healthy rats the effect of multiple injections of macrocyclic (gadoterate meglumine) and linear (gadodiamide) gadolinium-based contrast agents (GBCAs) on T1-weighted signal intensity in the deep cerebellar nuclei (DCN), including the dentate nucleus. Healthy rats (n =
Susu Duan et al.
Nature communications, 5, 5029-5029 (2014-10-10)
Oseltamivir-resistant H1N1 influenza viruses carrying the H275Y neuraminidase mutation predominated worldwide during the 2007-2009 seasons. Although several neuraminidase substitutions were found to be necessary to counteract the adverse effects of H275Y, the order and impact of evolutionary events involved remain
Mary A Rodgers et al.
The Journal of experimental medicine, 211(7), 1333-1347 (2014-06-25)
Linear ubiquitination is a newly discovered posttranslational modification that is currently restricted to a small number of known protein substrates. The linear ubiquitination assembly complex (LUBAC), consisting of HOIL-1L, HOIP, and Sharpin, has been reported to activate NF-κB-mediated transcription in
Yasushi Itoh et al.
PLoS pathogens, 10(6), e1004192-e1004192 (2014-06-20)
Highly pathogenic avian influenza (HPAI) viruses of the H5N1 subtype often cause severe pneumonia and multiple organ failure in humans, with reported case fatality rates of more than 60%. To develop a clinical antibody therapy, we generated a human-mouse chimeric
M Grusdat et al.
Cell death and differentiation, 21(7), 1050-1060 (2014-02-18)
CD8(+) T-cell functions are critical for preventing chronic viral infections by eliminating infected cells. For healthy immune responses, beneficial destruction of infected cells must be balanced against immunopathology resulting from collateral damage to tissues. These processes are regulated by factors
Articoli
FAQs on bacterial endotoxin contamination, details on endotoxin testing using the LAL assay, and tips to avoid contamination in cell cultures.
Ensure optimal cell culture outcomes with ultrapure, endotoxin-free water. Learn about the impact of water impurities on mammalian cell cultures and how to achieve optimal cell growth.
Protocolli
Preparation from Packaged Powder, Preparation from Basal Salt Solutions, Banana Powder Preparation and Use, Coconut Water Preparation and Use
Contenuto correlato
To prepare 1L of a 10 X iron chelate solution