Documenti fondamentali
WBLUR
Millipore
Immobilon® Crescendo Western HRP substrate
Immobilon Crescendo Western HRP substrate, 100 mL
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Western blotting, dot/slot blotting
Sinonimo/i:
HRP substrate, chemiluminescent detection substrate, detection substrate
Scegli un formato
100 ML
CHF 132.00
500 ML
CHF 602.00
CHF 132.00
Spedizione prevista il03 aprile 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
CHF 132.00
500 ML
CHF 602.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41116010
eCl@ss:
42029053
NACRES:
NB.22
CHF 132.00
Spedizione prevista il03 aprile 2025
Nome del prodotto
Substrato Immobilon Crescendo Western HRP, 100 mL, Western blotting, dot/slot blotting
Coniugato
peroxidase conjugate
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 100 mL
Produttore/marchio commerciale
Luminata
tecniche
western blot: suitable
Area membrana
1000 cm2 , membrane coverage
Metodo di rivelazione
chemiluminescent
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Reagente per il rilevamento di HRP chemiluminescente premiscelato, pronto per l′uso
Applicazioni
Da utilizzare nei saggi di immunoblotting.
Western blotting, dot/slot blotting
Confezionamento
1 flacone per 1000 cm2
Qualità
Il reagente è stato accoppiato per ottimizzare l′intervallo e la sensibilità di rilevamento usando diversi anticorpi nei saggi Western blot.
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno a 4 °C dalla data di spedizione. Contiene perossido d′idrogeno. Utilizzare in aree ben ventilate.
Note legali
Esclusione di responsabilità
A meno che sia diversamente specificato nel nostro catalogo o nella documentazione di una società terza in accompagnamento ai prodotti, si intende che i nostri prodotti sono soltanto per scopi di ricerca e non devono essere usati per altri scopi, il che include ma non è limitato a usi commerciali non autorizzati, usi in diagnostica in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi tipo di consumo o applicazione a umani o animali.
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
A discussion of factors affecting observed vs. calculated molecular weight in gel electrophoresis and western blotting.
Protocolli
Protocol for sample preparation for cell lysis and efficient protein extraction from cultured tissues and cells for subsequent Western blotting.
Protocollo per preparare campioni di tessuti o di cellule in coltura per la lisi cellulare e l’estrazione efficiente delle proteine da utilizzare nel saggio di Western blotting.
Contenuto correlato
Find protein research tools to prepare, isolate, and analyze proteins. Organized by how to extract, protect, purify, enrich, modify, and quantify proteins.
Questions
Reviews
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Active Filters
  1. Boston
    • Review 1
    • Votes 0
    5 out of 5 stars.
    Immobilon Crescendo ECL reagent
    Everyone in our lab likes this Immobilon Crescendo ECL reagent. Signal is not too strong or too weak. just right. It's a lab staple for us. Occasionally we order the stronger version of it: FEMTO, if signal is not strong enough.