WBKLS
Substrato della perossidasi di rafano (HRP) Immobilon, per western blotting
Immobilon Western HRP Substrate provides high sensitivity for Chemiluminescent detection in western or dot/slot/spot blotting applications on both PVDF and nitrocellulose membranes, and is compatible with all commonly used buffers and blocking reagents.
Sinonimo/i:
HRP substrate, chemiluminescent detection substrate, detection substrate
About This Item
Prodotti consigliati
Coniugato
peroxidase conjugate
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 250 mL Luminol
pkg of 250 mL Peroxide solution
Produttore/marchio commerciale
Immobilon®
tecniche
western blot: suitable
Area membrana
5000 cm2 , membrane coverage
Metodo di rivelazione
chemiluminescent
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
I clienti hanno visto anche
Articoli
The possible causes and potential remedies for challenges encountered dot/slot blotting, which uses vacuum filtration to transfer protein onto a microporous membrane.
A discussion of factors affecting observed vs. calculated molecular weight in gel electrophoresis and western blotting.
Protocolli
This page shows and discusses three protocols for stripping and reprobing a western blot membrane.
Protocol for sample preparation for cell lysis and efficient protein extraction from cultured tissues and cells for subsequent Western blotting.
Protocollo per preparare campioni di tessuti o di cellule in coltura per la lisi cellulare e l’estrazione efficiente delle proteine da utilizzare nel saggio di Western blotting.