Documenti
WBAVDCH01
Millipore
Immobilon® Block - CH (bloccanti per chemiluminescenza)
Chemiluminescent detection kit used for Western blotting, dot/slot blotting
Sinonimo/i:
Western blot blocking buffer, blocking buffer
About This Item
Codice UNSPSC:
41116010
eCl@ss:
42029053
NACRES:
NB.22
Coniugato
peroxidase conjugate
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 500 mL
Produttore/marchio commerciale
Immobilon®
tecniche
western blot: suitable
Area membrana
1000 cm2 , membrane coverage
Metodo di rivelazione
chemiluminescent
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
I reagenti per la riduzione del background Immobilon® Block Noise Cancelling sono progettati per applicazioni di Western blotting. Questa famiglia di tamponi pronti all'uso, privi di proteine è stata ottimizzata per ridurre il background nel rilevamento in chemiluminescenza, fluorescenza o con fosfotirosina. I tamponi Bløk sono ideali per l'uso con membrane per Western blotting Immobilon-P e per il sistema SNAP i.d., sono inoltre adatte anche alle tecniche di Western blotting standard.
Applicazioni
Per immunoblotting.
Confezionamento
Reagente sufficiente per 19 mini blot (8x7 cm)
Qualità
Per risultati ottimali, utilizzare la membrana Immobilon-P per il rilevamento in chemiluminescenza (luminol) o visivo (ad es. TMB) e la membrana Immobilon-FL per il rilevamento in fluorescenza.
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 2 anni a 20–25°C
Note legali
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Tabetha Sundin et al.
Biochimie, 94(12), 2639-2648 (2012-08-21)
Isoprenoids are recognized for their ability to suppress carcinogenic processes in vivo and in vitro. We previously established that the isoprenoid, perillyl alcohol, acted mechanistically on translation of specific proteins through modulation of mechanistic target of rapamycin (mTOR) signaling. Telomerase-the