SAB2500041
Anti-AIF1/IBA1 (Isoforms 1 and 3) antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-AIF-1, Anti-Allograft inflammatory factor 1, Anti-IBA1, Anti-IRT-1, Anti-Interferon γ responsive transcript
Scegli un formato
CHF 512.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 512.00
Prodotti consigliati
Origine biologica
goat
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
tecniche
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... AIF1(199)
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)