Documenti fondamentali
SLM-243-B
Sigma-Aldrich
DMEM/F-12
Complete medium, with ʟ-glutamine and 10% FBS, liquid, sterile-filtered, suitable for cell cutlure
Sinonimo/i:
DME/Nutrient Mixture F-12 Ham, DMEM Hams F12
About This Item
Codice UNSPSC:
12352207
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.71
Nome del prodotto
DMEM/F12 completo con L-Glut 2mM e FBS 10%, 1:1 mixture of DMEM medium and Ham′s F12 medium, with 2mM L-Glut and 10% U.S. origin FBS
Livello qualitativo
Stato
liquid
Condizioni di spedizione
ambient
Qualità
pH= 7,2-7,5
Osmolalità= 281-312
Endotossine= ≤2 EU/mL
Micoplasma= Negativo
Test di sterilità= negativo per la proliferazione
Aspetto= liquido trasparente di colore arancio/rosso
Linea cellulare testata= cellule condrogeniche ATDC5 di topo
Altre note
Concentrazione: fare riferimento alla scheda tecnica specifica del lotto.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1