I bought this Ab since it might recognize the extracellular domain of the indicated protein. First test it in an ELISA, the antibody worked well. Then moved to FACS based detection, this antibody failed to work in both living cell staining and fix-permeabilization conditions.
MABN2440
Anti-ABCA4 Antibody, clone 5B4
clone 5B4, from mouse
Sinonimo/i:
Retinal-specific ATP-binding cassette transporter, ATP-binding cassette sub-family A member 4, RIM ABC transporter, RIM protein, RmP, Stargardt disease protein
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
5B4, monoclonal
Reattività contro le specie
bovine, human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
mouse (based on 100% sequence homology)
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ABCA4(24)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Western Blotting Analysis: A representative lot detected ABCA4 in Western Blotting applications (Ahn, J., et. al. (2003). J Biol Chem. 278(41):39600-8; Bungert, S., et. al. (2001). J Biol Chem. 276(26):23539-46).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected ABCA4 in Immunoprecipitation applications (Ahn, J., et. al. (2003). J Biol Chem. 278(41):39600-8; Bungert, S., et. al. (2001). J Biol Chem. 276(26):23539-46).
Neuroscience
Qualità
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected ABCA4 in 10 µg of human retina tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash