P3510
Papaverine hydrochloride
≥98% (titration by HCL04), powder, cerebral vasodilator
Sinonimo/i:
6,7-Dimethoxy-1-veratrylisoquinoline hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Papaverine hydrochloride, powder
Saggio
≥98%
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Colore
white
Solubilità
H2O: 25 mg/mL
Stringa SMILE
COC1=C(OC)C=C(C(CC2=CC(OC)=C(OC)C=C2)=NC=C3)C3=C1.Cl
InChI
1S/C20H21NO4.ClH/c1-22-17-6-5-13(10-18(17)23-2)9-16-15-12-20(25-4)19(24-3)11-14(15)7-8-21-16;/h5-8,10-12H,9H2,1-4H3;1H
UOTMYNBWXDUBNX-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... PDE4B(5142)
Descrizione generale
Applicazioni
- in oxygenated Krebs solution for tissue mechanics analysis
- as a vasodilator in heparinized horse serum in tissue uptake technique
- as an inhibitor of H-MPP+ uptake into stably transfected 293 cells expressing either extraneuronal monoamine transporter (EMT) human or EMT rat
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
I clienti hanno visto anche
Articoli
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.