MABF2109
Anti-canine NKp46 (CD335) Antibody, clone 48A
Sinonimo/i:
CD335, Canine NKp46, NK cell-activating receptor, NK-p46, Natural cytotoxicity triggering receptor 1, Natural killer cell p46-related protein
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Clone
48A, monoclonal
Reattività contro le specie
canine
tecniche
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Informazioni sul gene
canine ... NCR1(611390)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
ELISA Analysis: A representative lot detected canine NKp46 (CD335) in ELISA applications (Foltz, J.A., et. al. (2016). Front Immunol. 7:521).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected canine NKp46 (CD335) in Flow Cytometry applications (Foltz, J.A., et. al. (2016). Front Immunol. 7:521).
Qualità
Immunocytochemistry Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected canine NKp46 (CD335) in canine peripheral blood mononuclear cells (PBMCs).
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1