Documenti fondamentali
AP308P
Sigma-Aldrich
Anticorpo di capra anti-IgG di topo, (H+L), coniugato con HRP
1 mg/mL, Chemicon®
Sinonimo/i:
Anti-IgG di topo di capra coniugato con HRP
Scegli un formato
1 ML
CHF 229.00
CHF 229.00
Spedizione prevista il31 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 ML
CHF 229.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
CHF 229.00
Spedizione prevista il31 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
goat
Livello qualitativo
Coniugato
peroxidase conjugate
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
mouse
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Categorie correlate
Descrizione generale
Questo reagente è un anticorpo di capra purificato per affinità. L'anticorpo purificato viene coniugato alla perossidasi di rafano (HRP) e stabilizzato in un tampone.
Specificità
Specifico per la catena leggera e pesante delle IgG di topo. Le reattività crociate delle IgG anti-topo sono testate mediante ELISA. Reattività crociata minima con le IgG umane.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Anticorpi secondari & di controllo
ELISA:
si può utilizzare una diluizione 1:3.000 (Coligan, J., 1997; Harlow, E., 1988).
Immunoistochimica/immunocitochimica:
si può utilizzare una diluizione 1:200-1:500 (Bullock, G.R., 1982; Javois, L.C., 1994).
Sarà cura dell′utente finale stabilire le diluizioni di lavoro ottimali.
Questo anticorpo di capra anti-IgG di topo, (H+L), coniugato con HRP è convalidato per l′uso nei saggi ELISA, IC, IH e WB per la rivelazione delle IgG di topo.
Sottocategoria di ricerca
Anticorpi secondari contro immunoglobuline intere
Qualità
Western Blotting, metodo cromogenico:
si può utilizzare una diluizione 1:200-1:500 (Coligan, J., 1997; Harlow, E., 1988).
Western Blotting, metodo chemiluminescente:
si può utilizzare una diluizione 1:2.000-1:5.000 (Coligan, J., 1997).
Stato fisico
IgG di capra purificate coniugate con perossidasi di rafano in tampone contenente PBS 0,01 M, pH 7,1, con 15 mg/mL di BSA e Kathon allo 0,1%.
Purificazione per affinità
Stoccaggio e stabilità
L′anticorpo non diluito è stabile a 2-8°C per 12 mesi. Non conservare nella forma diluita. NON CONGELARE.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Antigen expression kinetics and immune responses of mice immunized with noninfectious simian-human immunodeficiency virus DNA.
Hegde, R; Liu, Z; Mackay, G; Smith, M; Chebloune, Y; Narayan, O; Singh, DK
Journal of virology null
Kang Wang et al.
Nature communications, 11(1), 4419-4419 (2020-09-06)
Echovirus 30 (E30), a serotype of Enterovirus B (EV-B), recently emerged as a major causative agent of aseptic meningitis worldwide. E30 is particularly devastating in the neonatal population and currently no vaccine or antiviral therapy is available. Here we characterize
Hong Liu et al.
Oncology reports, 42(6), 2759-2767 (2019-10-23)
MicroRNAs (miRs) are a class of non‑coding small RNAs that have been demonstrated to be involved in the pathogenesis of human cancer. There is even evidence that microRNAs can act as oncogenes or tumor suppressors. Although microRNA expression profiles have
Jingsong Cao et al.
Experimental and therapeutic medicine, 19(1), 741-747 (2020-01-04)
In ABO-incompatible (ABOi) kidney transplantation (KT), antibodies can mediate immunological accommodation or immune rejection, but the mechanism by which B cells are induced to produce antibodies with different functions is still unclear. Previous research established an ABOi kidney cell model
Zheng Jin et al.
OncoTargets and therapy, 13, 1073-1086 (2020-02-27)
Glioma is the most commonly diagnosed primary brain tumor. Dysregulation of long non-coding RNA (lncRNA) is associated with initiation and development of various cancer types including glioma. The relative expression of lncRNA was analyzed by real time-quantitative polymerase chain reaction
Articoli
Review the key factors that should figure in your decision to choose a secondary antibody. Learn about species, subclass, isotype, label, and more.