Documenti
MAB5540
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-Olig1
ascites fluid, Chemicon®
Sinonimo/i:
Oligo1, Oligodendrocyte transcription factor 1
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2b
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... OLIG1(116448)
rat ... Olig1(60394)
Descrizione generale
Olig-1 è un fattore di trascrizione con motivo a elica-ansa-elica basico (bHLH) espresso dagli oligodendrociti cerebrali, di cui ne promuove la formazione e la maturazione. Olig1 coopera con Olig2 per formare il dominio pMN (progenitore dei motoneuroni) a livello del tubo neurale embrionale.
Specificità
Marcatore di oligodendrociti Olig1. La colorazione prodotta da questo anticorpo può essere citoplasmatica o nucleare a seconda del tipo cellulare. La colorazione sarà presente nel nucleo degli oligodendrociti in fase di rimielinizzazione.
Immunogeno
Proteina di fusione con la proteina Olig1 di topo.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Neuroscienze
L'anticorpo anti-Olig1 è mirato alla proteina Olig1 e si utilizza nelle analisi di WB, IC e IH.
Sottocategoria di ricerca
Marcatori neuronali & gliali
Stato fisico
Liquido ascitico.
Stoccaggio e stabilità
Conservare a -20 °C in aliquote non diluite per un massimo di 6 mesi dalla data di ricevimento. Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento.
Risultati analitici
Controllo
Controllo positivo: corpo calloso. Controllo negativo: cute o organi non neurali
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Not finding the right product?  
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Mario Marotta et al.
Stem cell research, 22, 33-42 (2017-06-05)
Despite benefits of prenatal in utero repair of myelomeningocele, a severe type of spina bifida aperta, many of these patients will still suffer mild to severe impairment. One potential source of stem cells for new regenerative medicine-based therapeutic approaches for
Jenna J Boulanger et al.
Frontiers in neuroscience, 11, 143-143 (2017-04-13)
Key Points Oligodendrocyte precursor cells express doublecortin, a microtubule-associated protein.Oligodendrocyte precursor cells express doublecortin, but at a lower level of expression than in neuronal precursor.Doublecortin is not associated with a potential immature neuronal phenotype in Oligodendrocyte precursor cells. Oligodendrocyte precursor
Julia C Terek et al.
ACS pharmacology & translational science, 6(2), 320-333 (2023-02-18)
Biomaterials derived from brain extracellular matrix (ECM) have the potential to promote neural tissue regeneration by providing instructive cues that can direct cell survival, proliferation, and differentiation. This study focused on the development and characterization of microcarriers derived from decellularized
Hong Zhao et al.
Molecular medicine reports, 20(5), 4603-4611 (2019-11-09)
The differentiation and maturation of oligodendrocyte precursor cells (OPCs) is important for remyelination in the central nervous system. Nevertheless, this process is often limited and incomplete in ischemic injury. Oligodendrocyte transcription factor 1 (Olig1) is important for the maturation of OPCs and
Elena K Fetisova et al.
Oxidative medicine and cellular longevity, 2019, 2082561-2082561 (2019-07-30)
Multiple sclerosis (MS) is a heterogeneous autoimmune disease of unknown etiology characterized by inflammation, demyelination, and axonal degeneration that affects both the white and gray matter of CNS. Recent large-scale epidemiological and genomic studies identified several genetic and environmental risk