Documenti fondamentali
MABN50
Sigma-Aldrich
Anti-OLIG2 Antibody
mouse monoclonal, 211F1.1
Sinonimo/i:
oligodendrocyte lineage transcription factor 2, oligodendrocyte-specific bHLH transcription factor 2, human protein kinase C-binding protein RACK17, Protein kinase C-binding protein 2, protein kinase C binding protein 2, Class B basic helix-loop-helix pr
Scegli un formato
100 μG
CHF 762.00
CHF 762.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZMS1019
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
CHF 762.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
CHF 762.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZMS1019
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
Anticorpo anti-Olig2, clone 211F1.1, clone 211F1.1, from mouse
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Clone
211F1.1, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
rat (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology)
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... OLIG2(10215)
Descrizione generale
Il fattore di trascrizione 2 della linea oligodendrocitaria (Olig2) è una proteina appartenente al gruppo A della famiglia OLIG dei fattori di trascrizione con motivo a elica-ansa-elica (bHLH). Queste proteine sono suddivise in 6 gruppi (A-F) e sono caratterizzabili grazie alle loro proprietà biochimiche e alla loro struttura. Olig2 appartiene al gruppo A in virtù della sua capacità di formare eterodimeri con altre proteine bHLH e del suo legame con l'E-box. Durante lo sviluppo, Olig2 ha un ruolo cruciale nello specificare la posizione finale dei neuroni motori e degli oligodendrociti nel midollo spinale, così come nello sviluppo dei neuroni motori somatici all'interno del rombencefalo. L'espressione di Olig2 è rilevabile negli oligodendrociti e negli astrociti in via di sviluppo. Studi recenti hanno dimostrato un'elevata espressione di Olig2 negli oligodendrogliomi umani, tumori primitivi del sistema nervoso centrale, e una sua moderata espressione negli astrocitomi. Queste osservazioni hanno suggerito la possibile funzione di Olig2 come marcatore diagnostico degli oligodendrogliomi.
Specificità
L'anticorpo anti-Olig2 riconosce la proteina Olig2.
Immunogeno
Epitopo: non noto
Proteina ricombinante corrispondente alla proteina Olig2 umana.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Neuroscienze
La rivelazione di Olig2 con questo anticorpo anti-Olig2, clone 211F1.1, è convalidata per l′uso nelle analisi di WB, IC, IH & IP.
Saggio immunoistochimico: un laboratorio indipendente ha dimostrato che questo anticorpo è in grado di rivelare Olig2 in sezioni coronali di tessuto cerebrale (Cai, J., et al. (2007). Development. 134:1887-1899).
Saggio immunocitochimico: un laboratorio indipendente ha dimostrato che questo anticorpo è in grado di rivelare Olig2 (Lee, S.K., et al. (1995). Genes & Dev. (19):282-294).
Immunoprecipitazione: un laboratorio indipendente ha dimostrato che questo anticorpo è in grado di rivelare Olig2 (Lee, S.K., et al. (1995). Genes & Dev. 19:282-294).
Sottocategoria di ricerca
Marcatori neuronali & gliali
Qualità
Testato mediante Western blotting su lisati di cervello di topo.
Western blotting: questo anticorpo a una concentrazione di 2 µg/mL ha rivelato la proteina Olig2 in 10 µg di lisato di cervello di topo.
Descrizione del bersaglio
Visualizzato a ~53 kDa
Stato fisico
Formato: purificato
IgG2aκ monoclonali purificate di topo in tampone contenente Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azoturo di sodio 0,05%.
Purificazione con proteina G
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno a 2-8 °C dalla data di ricevimento.
Risultati analitici
Controllo
Lisato di cervello di topo
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
An efficient and economical culture approach for the enrichment of purified oligodendrocyte progenitor cells.
Jianqin Niu,Lingyun Wang,Shubao Liu,Chengren Li,Jiming Kong,Hai-Ying Shen,Lan Xiao
Journal of Neuroscience Methods null
Contribution of microRNA-1275 to Claudin11 protein suppression via a polycomb-mediated silencing mechanism in human glioma stem-like cells.
Katsushima, K; Shinjo, K; Natsume, A; Ohka, F; Fujii, M; Osada, H; Sekido, Y; Kondo, Y
The Journal of Biological Chemistry null
Diverse behaviors of outer radial glia in developing ferret and human cortex.
Gertz, CC; Lui, JH; LaMonica, BE; Wang, X; Kriegstein, AR
The Journal of Neuroscience null
Michael J E Joseph et al.
Translational stroke research, 7(3), 192-208 (2016-01-09)
Damage to myelinated axons contributes to neurological deficits after acute CNS injury, including ischemic and hemorrhagic stroke. Potential treatments to promote re-myelination will require fully differentiated oligodendrocytes, but almost nothing is known about their fate following intracerebral hemorrhage (ICH). Using
Expression of klotho mRNA and protein in rat brain parenchyma from early postnatal development into adulthood.
Clinton, SM; Glover, ME; Maltare, A; Laszczyk, AM; Mehi, SJ; Simmons, RK; King, GD
Brain Research null