Documenti fondamentali
ABN78
Sigma-Aldrich
Anti-NeuN Antibody
rabbit polyclonal
Sinonimo/i:
RNA binding protein fox-1 homolog 3, Fox-1 homolog C, Fox-3, Hexaribonucleotide-binding protein 3, NeuN, Neuronal nuclei
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Nome del prodotto
Anticorpo anti-NeuN(coniglio), from rabbit, purified by affinity chromatography
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse, human, snail, rat
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
Descrizione generale
La proteina RNA-binding fox-1 omolog 3 conosciuta anche come NeuN (Neuronal nuclei) è codificata nelle specie murine dal gene Rbfox3 (noto anche come D11Bwg0517e, Hrnbp3) (Gene ID 52897). La famiglia di fattori di splicing RNA-binding Fox (Rbfox) è composta da tre membri, Rbfox1 (Fox-1 o A2BP1), Rbfox2 (Fox-2 o RBM9) e Rbfox3 (Fox-3, HRNBP3 o NeuN). Le proteine Rbfox regolano lo splicing di molti trascritti neuronali (pre-mRNA) legando la sequenza (U)GCAUG negli introni che affiancano gli esoni alternativi. Un motivo (U)GCAUG posto a valle dell'esone alternativo promuove generalmente l'inclusione Rbfox-dipendente dell'esone, mentre un motivo posto a monte ha in genere l′effetto di reprimere l'inclusione. Originariamente caratterizzato come marcatore dei neuroni post-mitotici e denominato NeuN (neuronal nuclei ), Rbfox3 gioca un ruolo nella promozione della differenziazione neuronale attraverso lo splicing alternativo del pre-mRNA di Numb durante lo sviluppo cerebrale. Il knockout di Rbfox3 nel topo risulta in alterazioni dell'espressione genica nell'ippocampo, difetti nella plasticità e nella trasmissione sinaptica del giro dentato, maggiore suscettibilità alle crisi epilettiche e riduzione di comportamenti correlati all'ansia. Analogamente, mutazioni del gene RBFOX3 umano sono state associate a ritardi nello sviluppo neurologico, deficit cognitivi, caratteristiche autistiche ed epilessia.
Specificità
L'anticorpo anti-NeuN di coniglio è un anticorpo policlonale che riconosce la regione N-terminale di NeuN che termina all'inizio del motivo di legame all′RNA chiamato RRM (RNA Recognition Motif). La regione target è presente in tutte le isoforme di splicing di uomo, topo e ratto indicate in UniProt (A6NFN3, Q8BIF2, D4A2H6, A0A0G2K2J4).
Immunogeno
Epitopo: N-terminale
N-terminale di NeuN di topo ricombinante con GST-tag.
Applicazioni
Anticorpo anti-NeuN (coniglio), N. Cat. ABN78, è un anticorpo policlonale di coniglio altamente specifico diretto contro NeuN. E′ stato testato in immunocitochimica, immunofluorescenza, immunostochimica e Western Blotting.
Categoria di ricerca
Neuroscienze
Immunocitochimica: una diluizione 1:500 da un lotto rappresentativo ha rilevato NeuN in neuroni di ippocampo di embrione di ratto a E18 in coltura.
Immunoistochimica: una diluizione 1:500 da un lotto rappresentativo ha rilevato neuroni positivi per NeuN in sezioni di tessuto cerebrale umano (cervelletto e corteccia cerebrale) e di topo (ippocampo).
Immunocitochimica: dei lotti rappresentativi hanno immunomarcato neuroni fissati con paraformaldeide al 4% isolati dal cervello di lumache (Nikolić, L., et al. (2013). J. Exp. Biol. 216(18):3531-3541).
Immunofluorescenza: dei lotti rappresentativi hanno rilevato neuroni positivi per NeuN in sezioni di cervello congelate ottenute da topi perfusi con paraformaldeide al 4% (Cherry, J.D., et al. (2015). J. Neuroinflammation. 12:203; Huang, B., et al. (2015). Neuron. 85(6):1212-1226; Ataka, K., et al. (2013). PLoS One. 8(11):e81744).
Immunofluorescenza: dei lotti rappresentativi hanno rilevato neuroni positivi per NeuN in sezioni di tessuto di cervello di uomo affetto da sclerosi laterale amiotrofica (SLA) fissate con formalina e incluse in paraffina (Fratta, P., et al. (2015). Neurobiol. Aging. 36(1):546.e1-7).
Immunoistochimica: un lotto rappresentativo ha rilevato neuroni positivi per NeuN in sezioni di tessuto di cervello di ratto (Mendonça, M.C., et al. (2013).Toxins. 5(12):2572-2588).
Western Blotting: un lotto rappresentativo ha rilevato NeuN in lisati di tessuto di cervello di topo e ratto (Huang, B., et al. (2015). Neuron. 85(6):1212-1226; Mendonça, M.C., et al. (2013).Toxins. 5(12):2572-2588).
Questo anticorpo policlonale di coniglio è disponibile anche coniugato con Alexa Fluor 488 (ABN78A4), biotina (ABN78B) e Cy3 (ABN78C3) per applicazioni di immunocitochimica, immunofluorescenza e immunostochimica.
Sottocategoria di ricerca
Signaling dello sviluppo
Qualità
Valutata mediante Western blotting su estratto nucleare di cellule di cervello di topo.
Western blotting: questo anticorpo alla concentrazione di 0,2 µg/ml ha rivelato NeuN in 10 µg di estratto nucleare di cellule di cervello di topo.
Descrizione del bersaglio
Visualizzato a ~48/42 kDa. 33.87/35.12 kDa (isoforma umana 1/2), 40.61/39.05/35.64/34.07/35.63 kDa (isoforma di topo 1/2/3/4/5), 40.59kDa (ratto; UniProt D4A2H6), 34.05 kDa (ratto; UniProt A0A0G2K2J4), peso molecolare calcolato. In alcuni lisati possono essere osservate bande non caratterizzate.
Stato fisico
Anticorpo policlonale di coniglio purificato, in tampone contenente Tris-glicina 0,1 M, pH 7,4, NaCl 150 mM e azoturo di sodio 0,05%.
Purificazione per affinità
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno dalla data di ricevimento a 2-8 °C.
Risultati analitici
Controllo
Estratti nucleari di cervello di topo
Altre note
Concentrazione: fare riferimento alla scheda tecnica specifica del lotto.
Note legali
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
C9orf72 frontotemporal lobar degeneration is characterised by frequent neuronal sense and antisense RNA foci.
Mizielinska, S; Lashley, T; Norona, FE; Clayton, EL; Ridler, CE; Fratta, P; Isaacs, AM
Acta neuropathologica null
Jeong-Hwi Cho et al.
Molecular medicine reports, 13(4), 2949-2956 (2016-03-05)
4-Hydroxy‑3-methoxybenzaldehyde (vanillin) and 4-hydroxybenzyl alcohol (4-HBA) are well‑known phenolic compounds, which possess various therapeutic properties and are widely found in a variety of plants. In the present study, the effects of vanillin and 4‑HBA were first investigated on cell proliferation
Félix Leroy et al.
eLife, 3, doi:10-doi:10 (2014-10-15)
In amyotrophic lateral sclerosis (ALS) the large motoneurons that innervate the fast-contracting muscle fibers (F-type motoneurons) are vulnerable and degenerate in adulthood. In contrast, the small motoneurons that innervate the slow-contracting fibers (S-type motoneurons) are resistant and do not degenerate.
Ganglioside GD3 is required for neurogenesis and long-term maintenance of neural stem cells in the postnatal mouse brain.
Wang, J; Cheng, A; Wakade, C; Yu, RK
The Journal of Neuroscience null
Monique C P Mendonça et al.
Toxins, 5(12), 2572-2588 (2013-12-20)
Apart from its angiogenic and vascular permeation activity, the vascular endothelial growth factor (VEGF) has been also reported as a potent neuronal protector. Newborn rats with low VEGF levels develop neuron degeneration, while high levels induce protective mechanisms in several
Articoli
Explore the basics of working with antibodies including technical information on structure, classes, and normal immunoglobulin ranges.
Immunofluorescence uses antibody-conjugated fluorescent molecules for protein localization, modification confirmation, and protein complex visualization.
Learn differences in monoclonal vs polyclonal antibodies including how antibodies are generated, clone numbers, and antibody formats.
Protocolli
Tips and troubleshooting for FFPE and frozen tissue immunohistochemistry (IHC) protocols using both brightfield analysis of chromogenic detection and fluorescent microscopy.