ZRB2383
Anti-GFAP Antibody, clone 2E8, ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinonimo/i:
GFAP
Origine biologica
rabbit (recombinant)
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2E8, monoclonal
recombinant monoclonal
Descrizione
2E8 Clone
Nome Commerciale
ZooMAb® learn more
Stato
lyophilized
PM
calculated mol wt 49.88 kDa
observed mol wt ~51 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Convalida avanzata
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
tecniche
immunocytochemistry: suitable using 1:100
immunofluorescence: suitable using 1:100
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable using 1:100
western blot: suitable using 1:1,000
Isotipo
IgG
N° accesso UniProt
Categoria alternativa più verde
, Aligned
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GFAP(2670)
Categorie correlate
Descrizione generale
Each ZooMAb antibody is manufactured using our proprietary recombinant expression system, purified to homogeneity, and precisely dispensed to produce robust and highly reproducible lot-to-lot consistency. Only top-performing clones are released for use by researchers. Each antibody is validated for high specificity and affinity across multiple applications, including its most commonly used application. ZooMAb antibodies are reliably available and ready to ship when you need them.
Learn more about ZooMAb here.
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected GFAP in C6 glioblastoma cells and primary cultures of rat glial precursor cells.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected GFAP in rat brain and human brain tissue sections.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Contenuto correlato
Per la tua ricerca, scegli opzioni sostenibili come gli anticorpi ricombinanti “verdi” ZooMAb®. Esenti da BSA e privi di carrier, questi anticorpi vengono spediti in confezioni antispreco e assicurano la massima stabilità senza alcun compromesso in termini di prestazioni.
Greener ZooMAb® antibodies offer sustainable options with low-waste packaging and BSA-free formulation.