Documenti fondamentali
AB9610
Sigma-Aldrich
Anti-OLIG2 Antibody
CHEMICON®, rabbit polyclonal
Sinonimo/i:
Oligodendrocyte transcription factor 2, Oligo2, Class B basic helix-loop-helix protein 1, bHLHb1, Class E basic helix-loop-helix protein 19, bHLHe19, Protein kinase C-binding protein 2, Protein kinase C-binding protein RACK17
Scegli un formato
100 μL
CHF 900.00
CHF 900.00
Spedizione prevista il05 aprile 2025
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1436
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
CHF 900.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
CHF 900.00
Spedizione prevista il05 aprile 2025
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1436
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
Anticorpo anti-Olig-2, Chemicon®, from rabbit
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... OLIG2(10215)
Descrizione generale
Il fattore di trascrizione degli oligodendrociti 2 (UniProt: Q13516, detto anche Oligo2, proteina 1 elica-ansa-elica basica di Classe B, bHLHb1, proteina 19 elica-ansa-elica basica di Classe E, bHLHe19, proteina 2 legante la protein-chinasi C, proteina RACK17 legante la protein-chinasi C) è codificato dal gene OLIG2 (detto anche BHLHB1, BHLHE19, PRKCBP2, RACK17) (ID gene: 10215) nell′uomo. Olig2 è espresso nel cervello negli oligodendrociti. Si osserva una forte espressione anche negli oligodendrogliomi. Olig2 è richiesto per la specificazione degli oligodendrociti e dei motoneuroni nel midollo spinale e per lo sviluppo dei motoneuroni somatici nel rombencefalo. Agisce insieme a ZNF488 per promuovere la differenziazione degli oligodendrociti. Olig2 è presente sia nel nucleo sia nel citoplasma. Il suo segnale di localizzazione nucleare è contenuto nel dominio bHLH (aa 108-162). Può essere mascherato nella forma nativa e la traslocazione al nucleo può essere mediata dall′interazione con la proteina partner bHLH di classe E o con NKX2-2. Olig2 collabora con Olig1 per stabilire il dominio dei progenitori dei motoneuroni del tubo neurale embrionale. È stato dimostrato che la rimozione dei fattori di trascrizione Cdx determina l′induzione continua di Olig2 e la produzione ectopica di progenitori dei motoneuroni cranici. È emerso che un′aberrazione cromosomica che coinvolge Olig2 causa una forma di leucemia linfoblastica acuta delle cellule T (T-ALL). (Rif.: Metzis, V., et al. (2018). Cell 175(4); 1105-1118).
Specificità
Non sono state testate altre specie.
Riconosce la proteina Olig-2 a ~32 kDa con metodica Western blot.
Immunogeno
Olig-2 ricombinante di topo
Applicazioni
Analisi con metodica Western blot:
La diluizione 1:2500-1:5000 di un lotto precedente è stata utilizzata con metodica Western blot su linee cellulari (cellule di oligodendroglioma umano, cellule neuroepiteliali primarie di ratto, cellule trasfettate di topo) e tessuti (cervello e midollo spinale) di uomo, ratto e topo.
Immunoprecipitazione:
1:500-1:1000 con linea cellulare trasfettata di topo e di oligodendroglioma umano.
Le diluizioni di lavoro ottimali devono essere determinate dall′utente finale.
Immunocitochimica:
La diluizione 1:500-1:1.000 di un lotto precedente è stata utilizzata con l′immunocitochimica su linee cellulari (cellule di oligodendroglioma umano, cellule neuroepiteliali primarie di ratto, cellule trasfettate di topo) e tessuti (cervello e midollo spinale) di uomo, ratto e topo.
Le diluizioni di lavoro ottimali devono essere determinate dall′utente finale.
Categoria di ricerca
Neuroscienze
L′anticorpo anti-Olig-2 è un anticorpo contro il fattore di trascrizione degli oligodendrociti 2 destinato all′impiego nelle analisi IC, IH, IH(P), IP e WB.
Sottocategoria di ricerca
Marcatori neuronali e gliali
Qualità
Valutato con immunoistochimica su glioblastoma
Immunoistochimica (paraffina):
Dati di lotto rappresentativi.
Morfologia del pattern di colorazione dell′anti-Olig2 (AB9610) nel glioblastoma. Il tessuto è stato pretrattato con tampone TE, pH 9,0. L′anticorpo policlonale è stato diluito a 1:500 utilizzando il sistema di rilevamento IHC-Select con HRP-DAB.
Colorazione ottimale con recupero degli epitopi con tampone TE: Glioblastoma
Descrizione del bersaglio
~32 kDa
Stato fisico
Formato: Purificato
Policlonale di coniglio purificato. Liquido in 100 mM di glicina, 200 mM di Tris, pH 8,0.
Precipitazione con solfato d′ammonio
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 6 mesi a 2-8ºC dalla data di ricevimento.
Risultati analitici
Controllo
Lisato di cellule intere di cervello di topo, lisato di cellule PC12 intere, lisato di tessuti cerebrali (ratto)
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o altra documentazione aziendale che accompagna i prodotti, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altri scopi, inclusi ma non solo usi commerciali non autorizzati, usi diagnostici in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi tipo di consumo o applicazione riguardante l′uomo o gli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Inga Nazarenko et al.
PloS one, 6(4), e18303-e18303 (2011-04-15)
Deregulation of platelet-derived growth factor (PDGF) signaling is a hallmark of malignant glioma. Two alternatively spliced PDGF-A mRNAs have been described, corresponding to a long (L) and a short (S) isoform of PDGF-A. In contrast to PDGF-A(S), the PDGF-A(L) isoform
PCP effector proteins inturned and fuzzy play nonredundant roles in the patterning but not convergent extension of mammalian neural tube.
Heydeck W, Liu A.
Developmental Dynamics null
Loss of ATM/Chk2/p53 pathway components accelerates tumor development and contributes to radiation resistance in gliomas.
Squatrito, M; Brennan, CW; Helmy, K; Huse, JT; Petrini, JH; Holland, EC
Cancer Cell null
The probable cell of origin of NF1- and PDGF-driven glioblastomas.
Hambardzumyan, D; Cheng, YK; Haeno, H; Holland, EC; Michor, F
Testing null
F Giannitti et al.
Veterinary pathology, 51(4), 832-845 (2013-09-21)
Reports of primary nervous system tumors in wild raccoons are extremely rare. Olfactory tumors were diagnosed postmortem in 9 free-ranging raccoons from 4 contiguous counties in California and 1 raccoon from Oregon within a 26-month period between 2010 and 2012.
Articoli
Explore the basics of working with antibodies including technical information on structure, classes, and normal immunoglobulin ranges.
Antibodies combine with specific antigens to generate an exclusive antibody-antigen complex. Learn about the nature of this bond and its use as a molecular tag for research.
Learn differences in monoclonal vs polyclonal antibodies including how antibodies are generated, clone numbers, and antibody formats.
Immunofluorescence uses antibody-conjugated fluorescent molecules for protein localization, modification confirmation, and protein complex visualization.
Vedi tutto
Protocolli
Tips and troubleshooting for FFPE and frozen tissue immunohistochemistry (IHC) protocols using both brightfield analysis of chromogenic detection and fluorescent microscopy.
Questions
  1. Bonjour, il s'agit d'un anticorps IgM ou IgG ? pour le choix du secondaire.
    1 answer
    1. AB9610 is a purified rabbit polyclonal antibody, so it is rabbit IgG.