Merck
Tutte le immagini(7)
Documenti fondamentali
MAB377
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-NeuN, clone A60
clone A60, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
Neuron-Specific Nuclear Protein, Neuna60, A60
Scegli un formato
500 μG
CHF 924.00
CHF 924.00
Spedizione prevista il03 aprile 2025
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZMS377
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 μG
CHF 924.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
CHF 924.00
Spedizione prevista il03 aprile 2025
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZMS377
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
A60, monoclonal
Reattività contro le specie
avian, pig, chicken, human, rat, salamander, ferret, mouse
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
Descrizione generale
L'anticorpo NeuN (NEUronal Nuclei; clone A60) riconosce in modo specifico la proteina neurone-specifica con attività di legame al DNA NeuN, presente nella maggior parte delle cellule neuronali del CNS e del PNS di tutti i vertebrati testati. La distribuzione della proteina NeuN, sia nel cervello fetale che in quello adulto, interessa i nuclei, i corpi cellulari e alcuni processi neuronali prossimali; non tutti i tipi di neuroni vengono però riconosciuti da NeuN ad età diverse: non lo sono ad esempio le cellule retiniche INL, le cellule Cajal-Retzius, le cellule di Purkinje, i neuroni del nucleo olivare inferiore e del nucleo dentato e le cellule dei gangli del sistema nervoso simpatico (Mullen et al., 1992; Wolf et al., 1996). In immunoistochimica la proteina NeuN appare per la prima volta in momenti dello sviluppo che corrispondono all′uscita del neurone dal ciclo cellulare e/o all'inizio della differenziazione terminale del neurone (Mullen et al., 1992). L'immunoreattività nel tubo neurale del topo appare intorno a E9,5 e si estende a tutto il sistema nervoso in via di sviluppo entro E12,5. L′intensa colorazione nucleare suggerisce una funzione regolatrice a livello del nucleo, non esistono invece prove che attestino una funzione nel citoplasma distale, la proteina potrebbe essere semplicemente sintetizzata nel citoplasma per essere poi trasportata nel nucleo. In immunoblot non è stata trovata alcuna differenza tra la proteina isolata dai nuclei rispetto a quella ottenuta da estratto totale di cervello (Mullen et al., 1992).
Specificità
L′esclusivo anticorpo monoclonale di MILLIPORE diretto contro la proteina nucleare neurone-specifica dei vertebrati NeuN (o Neuronal Nuclei), reagisce con la maggior parte dei tipi di cellule neuronali in tutto il sistema nervoso di topo, inclusi cervelletto, corteccia cerebrale, ippocampo, talamo, midollo spinale e con i neuroni del sistema nervoso periferico, inclusi i gangli della radice dorsale, i gangli della catena simpatica e gangli del sistema nervoso enterico. Durante lo sviluppo, l'immunoreattività viene osservata per la prima volta poco dopo che i neuroni sono diventati post-mitotici, mentre non è stata osservata alcuna colorazione nelle zone in fase di proliferazione. La colorazione immunoistochimica è localizzata principalmente nel nucleo dei neuroni, si osserva inoltre una colorazione più debole nel citoplasma. I pochi tipi cellulari che non reagiscono con MAB377 includono le cellule del Purkinje, le cellule mitrali e le cellule fotorecettrici. L'anticorpo è un eccellente marker per i neuroni nelle colture primarie e di cellule P19 stimolate con acido retinoico. E′ inoltre usato per l′identificazione dei neuroni nei trapianti.
Immunogeno
Nuclei cellulari purificati dal cervello di topo
Applicazioni
Analisi mediante Western blot:
un lotto precedente di questo anticorpo riconosceva 2-3 bande nell'intervallo 46-48 kDa ed eventualmente un'altra banda di circa 66 kDa.
Immunocitochimica:
è stata utilizzata la diluizione 1:10-1:100 di un lotto precedente. I neuroni in coltura vanno permeabilizzati con triton X-100 allo 0,1%. Di regola, gli anticorpi primari vanno diluiti semplicemente in un tampone, senza eccesso di bloccanti delle proteine o detergenti.
Immunoistochimica:
1:100-1:1.000. L'anticorpo funziona meglio su tessuti inclusi in cera di poliestere, può comunque essere usato su tessuti inclusi in paraffina utilizzando una diluizione di lavoro inferiore. L'anticorpo funziona bene con i fissativi a base di formaldeide. E′ stato utilizzato con successo il pretrattamento con acido citrico e microonde (Sarnat, 1998).
Analisi immunoistochimica (paraffina): un lotto di questo anticorpo è stato utilizzato per IH(P).
Le diluizioni di lavoro ottimali vanno comunque determinate dall'utente finale.
Categoria di ricerca
Neuroscienze
L′anticorpo Anti-NeuN, clone A60, rileva il livello di NeuN ed è stato pubblicato e convalidato per l'uso in FC, IC, IF, IH, IH (P), IP e WB.
Sottocategoria di ricerca
Marcatori neuronali & gliali
Qualità
Testato regolarmente in immunoistochimica su tessuto cerebrale.
Analisi immunoistochimica (paraffina):
NeuN (cat. # MAB377) pattern/morfologia di colorazione in cervelletto di ratto. Tessuto pretrattato con citrato, pH 6.0. Questo lotto di anticorpo è stato diluito a 1:100, utilizzando IHC-Select Detection con HRP-DAB. L'immunoreattività è visibile come colorazione nucleare nei neuroni dello strato granulare. Si noti che non viene rilevato alcun segnale nel nucleo delle cellule di Purkinje.
Colorazione ottimale con tampone citrato, pH 6.0, recupero dell'epitopo: cervelletto di ratto
Descrizione del bersaglio
46/48 kDa
Stato fisico
Formato: purificato
Immunoglobulina IgG1 murina purificata in tampone contenente tampone fosfato 0,02 M, NaCl 0,25 M, pH 7,6 con sodio azide 0,1%.
Purificato con proteina A
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 6 mesi a 2-8ºC dalla data di ricezione.
Risultati analitici
Controlli
Controllo positivo - Tessuto cerebrale. Controllo negativo - Qualsiasi tessuto non neuronale ad es. fibroblasti
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli uomini o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Pathogenesis of spinally mediated hyperalgesia in diabetes.
Ramos, KM; Jiang, Y; Svensson, CI; Calcutt, NA
Diabetes null
Different expression patterns of Bcl-2, Bcl-xl, and Bax proteins after sublethal forebrain ischemia in C57Black/Crj6 mouse striatum.
Wu, C; Fujihara, H; Yao, J; Qi, S; Li, H; Shimoji, K; Baba, H
Stroke null
Stacey A Trotter et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 26(42), 10756-10767 (2006-10-20)
Malformations of the neocortex are a common cause of human epilepsy; however, the critical issue of how disturbances in cortical organization render neurons epileptogenic remains controversial. The present study addressed this issue by studying inhibitory structure and function before seizure
Localization of the glutamine transporter SNAT1 in rat cerebral cortex and neighboring structures, with a note on its localization in human cortex.
Melone, M; Quagliano, F; Barbaresi, P; Varoqui, H; Erickson, JD; Conti, F
Cerebral Cortex (1991)
Michel Cyr et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 20(14), 2541-2543 (2006-10-27)
An expansion in the CAG repeat of the IT15 (huntingtin) gene underlies the development of Huntington's disease (HD), but the basis for the specific vulnerability of dopamine-receptive striatal neurons remains unclear. To examine the potential role of the dopamine system
Articoli
Explore the basics of working with antibodies including technical information on structure, classes, and normal immunoglobulin ranges.
Antibodies combine with specific antigens to generate an exclusive antibody-antigen complex. Learn about the nature of this bond and its use as a molecular tag for research.
Learn differences in monoclonal vs polyclonal antibodies including how antibodies are generated, clone numbers, and antibody formats.
Immunofluorescence uses antibody-conjugated fluorescent molecules for protein localization, modification confirmation, and protein complex visualization.
Vedi tutto
Protocolli
Learn key steps in flow cytometry protocols to make your next flow cytometry experiment run with ease.
Explore our flow cytometry guide to uncover flow cytometry basics, traditional flow cytometer components, key flow cytometry protocol steps, and proper controls.
Tips and troubleshooting for FFPE and frozen tissue immunohistochemistry (IHC) protocols using both brightfield analysis of chromogenic detection and fluorescent microscopy.
Questions
  1. What is the recommended storage method for the Anti-NeuN Antibody (MAB377) as it nears the 6-month mark? Should it be aliquoted and frozen, or is it still okay to store it at 4°C?
    1 answer
    1. The Anti-NeuN Antibody (clone A60) can be stored at 2-8ºC for 6 months from the date of receipt. If the remaining portion will be used within the next 2 months, it can be left at the current temperature, assuming stability. However, as stability cannot be guaranteed beyond the 6-month mark, adding glycerol to some of the remaining stock (for a final concentration of 50% glycerol), aliquoting it to small working volumes, and storing those at -20°C could be considered. Testing and validating its stability would be necessary.