ABN78C3
Anti-NeuN (rabbit) Antibody, Cy3 Conjugate
from rabbit, CY3 conjugate
Sinonimo/i:
NEUronal Nuclei, Neuronal Nuclei
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
CY3 conjugate
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
rat, mouse
tecniche
immunocytochemistry: suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Rbfox3(52897)
rat ... Rbfox3(287847)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Qualità
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected NeuN in rat E18 cortex cells.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Rat E18 cortex cells
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2