Documenti fondamentali
MAB353
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-nestina, clone rat-401
clone rat-401, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
rat401
Scegli un formato
100 μG
CHF 481.00
CHF 481.00
Spedizione prevista il21 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
CHF 481.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
CHF 481.00
Spedizione prevista il21 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
rat-401, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, rat
Non deve reagire con
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
input
sample type neural stem cell(s)
sample type epithelial cells
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NES(10763)
mouse ... Nes(18008)
rat ... Nes(25491)
Descrizione generale
La nestina è una grande proteina dei filamenti intermedi (di tipo VI) espressa durante lo sviluppo e nelle giunzioni miotendinee e neuromuscolari. L′espressione della nestina è limitata nel tempo, infatti tipicamente scompare entro E18. Questa proteina è ritenuta a ragione un marcatore neuronale, tuttavia studi recenti hanno identificato l′espressione della nestina anche in altri tipi cellulari come le cellule endoteliali (Mokry and Nemecek, 1998). La nestina identifica il neuroepitelio più primitivo ma anche molti altri tessuti embrionali, quindi non è specifica del SNC. L′espressione di questa proteina si osserva in quasi tutti i glioblastomi multiformi (sia primitivi che metastatici) ma non in alcun carcinoma metastatico.
Specificità
Proteina nestina di roditore confermata con ratto e topo. Rat-401 non reagisce con la nestina umana.
Immunogeno
Nestina purificata da midollo spinale di embrione di ratto.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Ricerca su cellule staminali
Rivela la nestina con questo anticorpo anti-nestina, clone rat-401, convalidato per i saggi di IC, IH, IH(P) & WB.
Sottocategoria di ricerca
Cellule staminali neurali
Western blotting:
200-220 kDa su gel riducenti in estratti cellulari di topi o ratti neonati. Si noti che in passato è stato erroneamente riportato che la nestina migra a circa 440 kDa su SDS-PAGE (Kachinsky, 1995).
Per i Western blotting, preparare i campioni portando a ebollizione in 4 volumi di Tris 125 mM, pH 6,8, 2-mercaptoetanolo al 10%, glicerolo al 10% e SDS al 4,6%. Si suggerisce l′uso di gel PAGE al 5%. Bloccare le membrane con latte o BSA. Non diluire l′anticorpo primario in tampone contenente latte. In caso di congelamento e scongelamento dei campioni o di conservazione dei campioni a una temperatura diversa da -85°C potrebbe causare la scissione della nestina in più frammenti.
Immunoistochimica:
è stata utilizzata una diluizione 1:20-1:200 di un precedente lotto. Perfondere il tessuto con paraformaldeide al 4% a pH 7,4 in caso di microscopia ottica oppure con paraformaldeide al 4% a pH 10,0 o paraformaldeide al 4% con glutaraldeide allo 0,1% a pH 7,4 in caso di microscopia elettronica. Adatto per sezioni congelate o incluse in paraffina.
Immunocitochimica:
è stata utilizzata una diluizione 1:20-1:200 di un precedente lotto. Fissare le cellule in paraformaldeide al 4% tamponata a pH 9,5 son borato di sodio 50 mM.
Sarà cura dell′utente finale stabilire le diluizioni di lavoro e i protocolli ottimali.
Qualità
Immunoistochimica (paraffina):
colorazione con anti-nestina (N° cat. MAB353, clone 401) di pancreas di topo, tessuto pretrattato con tampone citrato, pH 6,0. Un precedente lotto di questo anticorpo è stato diluito a 1,25 µg/mL, quindi rilevato mediante IHC-Select con HRP-DAB. L′immunoreattività è riscontrata nelle isole di Langerhans.
Colorazione ottimale con l′anticorpo monoclonale anti-nestina: pancreas di topo
Descrizione del bersaglio
200-220 kDa
Stato fisico
Formato: purificato
IgG1 monoclonali di topo purificate, in tampone contenente azoturo di sodio allo 0,09%.
Purificazione con proteina A
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno dalla data di ricezione a 2-8ºC.
Risultati analitici
Controllo
Tessuto cerebrale di embrione di topo
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Matthew C Holman et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 51(4), 2197-2207 (2009-10-31)
Purpose. Because of differences in energy metabolism between the brain and retina, the hypothesis for the study was that, in a model of ocular and cerebral hypoperfusion, the retina would be protected by short-term hyperglycemia, whereas brain injury would be
Yi Wang et al.
Stem cells (Dayton, Ohio), 30(2), 169-179 (2011-12-02)
Embryonic stem cell (ESC)-based therapy is a promising treatment for neurodegenerative diseases. But there is always a risk of tumor formation that is due to contamination of undifferentiated ESCs. To reduce the risk and improve ESC-based therapy, we have established
Neuronatin promotes neural lineage in ESCs via Ca(2+) signaling.
Lin, HH; Bell, E; Uwanogho, D; Perfect, LW; Noristani, H; Bates, TJ; Snetkov, V; Price, J; Sun, YM
Stem Cells null
Isoflurane inhibits growth but does not cause cell death in hippocampal neural precursor cells grown in culture.
Sall, JW; Stratmann, G; Leong, J; McKleroy, W; Mason, D; Shenoy, S; Pleasure, SJ; Bickler, PE
Anesthesiology null
Bradley W Doble et al.
Developmental cell, 12(6), 957-971 (2007-06-05)
In mammalian cells, glycogen synthase kinase-3 (GSK-3) exists as two homologs, GSK-3alpha and GSK-3beta, encoded by independent genes, which share similar kinase domains but differ substantially in their termini. Here, we describe the generation of an allelic series of mouse
Articoli
Human iPSC neural differentiation media and protocols used to generate neural stem cells, neurons and glial cell types.
Protocolli
Step-by-step culture protocols for neural stem cell culture including NSC isolation, expansion, differentiation and characterization.