MAB2259
Anti-Cholesterol-24 Hydroxylase Antibody, clone1A7
clone 1A7, from mouse
Sinonimo/i:
Cytochrome P450 46A1, cholesterol 24-hydroxylase, cytochrome P450, family 46, cytochrome P450, family 46, subfamily A, polypeptide 1, cytochrome P450, subfamily 46 (cholesterol 24-hydroxylase)
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1A7, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
rat (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology), rabbit (based on 100% sequence homology)
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CYP46A1(10858)
Descrizione generale
cholesterol + NADPH + H+ + O2 --> (24S)-24-hydroxycholesterol + NADP+ + H2O. Cholesterol 24-hydroxylase, a cytochrome P450 (CYP46A1), is expressed at 100-fold higher levels in the brain than in the liver. This enzyme belongs to the family of oxidoreductases, specifically those acting on paired donors, with O2 as oxidant and incorporation or reduction of oxygen. Studies indicate that cholesterol 24-hydroxylase constitutes a major tissue-specific pathway for cholesterol turnover in the brain (Lund, 2003).
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Signaling Neuroscience
Qualità
Western Blot Analysis: 1 µg/ml of this antibody detected Cholesterol-24 hydroxylase on 10 µg of Cholesterol-24 hydroxylase mouse brain lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Mouse brain lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1