SAB1404872
Monoclonal Anti-CYP46A1 antibody produced in mouse
clone 2B5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
CP46, CYP46
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2B5, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~37.11 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CYP46A1(10858)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
TSMLLGAQKPLSQAVKLMLEGITASRNTLAKFLPGKRKQLREVRESIRFLRQVGRDWVQRRREALKRGEEVPADILTQILKAEEGAQDDEGLLDNFVTFF
WGK 1