Merck
Tutte le immagini(6)
Documenti
MAB1281
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-nucleo, clone 235-1
clone 235-1, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
HuNu
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
235-1, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
input
sample type neural stem cell(s)
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Le tecniche di sostituzione cellulare, come le terapie con cellule staminali o fetali, sono molto promettenti per diverse malattie. Il trapianto interspecie tra cellule o tessuti umani e animali necessita dell′identificazione e localizzazione del materiale proveniente dal donatore nell′ambiente dell′ospite. Gli anticorpi anti-nucleo sono utili marcatori citologici e istologici per l′identificazione delle cellule umane in modelli di xenotrapianti.
Specificità
Colora il nucleo di tutti i tipi di cellule umane fornendo un modello di colorazione nucleare diffusa. Nelle cellule in metafase i cromosomi si colorano negativamente. Colora anche il nucleo dei primati (Sanchez-Pernaute, 2005). L′anticorpo non reagisce con il nucleo di topo o di ratto.
Il monoclonale anti nucleo umano reagisce in modo specifico con le cellule umane. All′immunoistochimica non mostra alcuna reattività nei confronti di topo, ratto, pollo. Ai fini della reattività non sono state testate altre specie animali o di mammifero.
Applicazioni
L'anticorpo anti-nucleo, clone 235-1, è stato impiegato in: immunoistochimica (1:200); immunomarcatura di nuclei umani (HuNu) (1:300); analisi istologica e in immunofluorescenza delle ghiandole sottomandibolari
Stato fisico
Formato: purificato
Proteina A purificata
Supernatante di ibridoma. Liquido in PBS. Non contiene conservanti.
Stoccaggio e stabilità
Si conserva per 1 anno a -20 °C dalla data di spedizione. Frammentare in aliquote per evitare di congelare e scongelare ripetutamente. Per recuperare il massimo del prodotto, centrifugare il flaconcino originale dopo lo scongelamento e prima di togliere il tappo.
Risultati analitici
Controllo
Tutti i tipi di cellule umane
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Not finding the right product?  
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Human stem cell delivery for treatment of large segmental bone defects.
Dupont, KM; Sharma, K; Stevens, HY; Boerckel, JD; Garcia, AJ; Guldberg, RE
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
Yuelin Zhang et al.
Cell transplantation, 21(10), 2225-2239 (2012-07-11)
Although transplantation of adult bone marrow mesenchymal stem cells (BM-MSCs) holds promise in the treatment for pulmonary arterial hypertension (PAH), the poor survival and differentiation potential of adult BM-MSCs have limited their therapeutic efficiency. Here, we compared the therapeutic efficacy
Jun Lei et al.
American journal of obstetrics and gynecology, 212(5), 639-639 (2015-01-04)
Using a mouse model of intrauterine inflammation, we have demonstrated that exposure to inflammation induces preterm birth and perinatal brain injury. Mesenchymal stem cells (MSCs) have been shown to exhibit immunomodulatory effects in many inflammatory conditions. We hypothesized that treatment
E Josue Ruiz et al.
Nature communications, 5, 3175-3175 (2014-01-17)
The signals that regulate stem cell self-renewal and differentiation in the lung remain elusive. Lung stem cells undergo self-renewal or lineage commitment to replenish tissue, depending on cross-talk with their environment. This environment, also known as the niche, includes mesenchymal
Ji Hyun Kim et al.
Scientific reports, 6, 38754-38754 (2016-12-08)
Reconstructing functional volumetric tissue in vivo following implantation remains a critical challenge facing cell-based approaches. Several pre-vascularization approaches have been developed to increase cell viability following implantation. Structural and functional restoration was achieved in a preclinical rodent tissue defect; however
Articoli
Explore the basics of working with antibodies including technical information on structure, classes, and normal immunoglobulin ranges.
Antibodies combine with specific antigens to generate an exclusive antibody-antigen complex. Learn about the nature of this bond and its use as a molecular tag for research.
Learn differences in monoclonal vs polyclonal antibodies including how antibodies are generated, clone numbers, and antibody formats.
Immunofluorescence uses antibody-conjugated fluorescent molecules for protein localization, modification confirmation, and protein complex visualization.
Vedi tutto
Protocolli
Tips and troubleshooting for FFPE and frozen tissue immunohistochemistry (IHC) protocols using both brightfield analysis of chromogenic detection and fluorescent microscopy.