MAB1281A4
Anti-Nuclei Antibody, clone 235-1, Alexa Fluor™ 488 conjugate
clone 235-1, from mouse, ALEXA FLUOR™ 488
Sinonimo/i:
HuNu
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
ALEXA FLUOR™ 488
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
235-1, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Stem Cell Research
Stem Cell Research
Pluripotent & Early Differentiation
Developmental Neuroscience
Mesenchymal Stem Cells
Neurodegenerative Diseases
Qualità
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Human foreskin fibroblasts (SCC058)
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2