Merck
Tutte le immagini(6)
Documenti fondamentali
MAB318
Sigma-Aldrich
Anti-Tyrosine Hydroxylase Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, LNC1
Sinonimo/i:
TH, Tyrosine Monooxygenase, Tyrosine 3-monooxygenase
Scegli un formato
100 μL
CHF 727.00
CHF 727.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZMS1033
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
CHF 727.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
CHF 727.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZMS1033
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
Anticorpo anti-tirosina idrossilasi, clone LNC1, ascites fluid, clone LNC1, Chemicon®
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
LNC1, monoclonal
Reattività contro le specie
zebrafish, mouse, rat, vole, human, frog, lizard, monkey, chicken
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TH(7054)
rat ... Th(25085)
Descrizione generale
La tirosina idrossilasi svolge un ruolo importante nella fisiologia dei neuroni adrenergici. È il primo enzima coinvolto nella biosintesi delle catecolamine dopamina e noradrenalina dalla tirosina e quello che ne limita la velocità. La TH è dunque un utile marcatore per i neuroni dopaminergici e noradrenergici. L′attività enzimatica della TH necessita di ioni ferrosi come cofattori e si ritiene che sia regolata dalla fosforilazione. Sono state identificate almeno quattro isoforme di TH umana, ottenute da splicing alternativi.
Specificità
Riconosce un epitopo all′esterno dell′estremità N-terminale regolatoria. Riconosce una proteina di circa 59-61 kDa al western blot. Non reagisce con i seguenti enzimi al western blot: dopamina-beta-idrossilasi, fenilalanina idrossilasi, triptofano idrossilasi, deidropteridina reduttasi, sepiapterina reduttasi o fenetanolamina-N-metil transferasi (PNMT).
Immunogeno
Tirosina idrossilasi purificata da cellule PC12
Applicazioni
Categoria di ricerca
Neuroscienze
Identificazione della tirosina idrossilasi con questo anticorpo anti tirosina idrossilasi, clone LNC1, convalidato per l′uso in IH, IH(P), IP e WB con riferimenti bibliografici in più di 85 prodotti.
Immunoistochimica (paraffina):
In immunoistochimica è stata usata una diluizione di 1:200-1:400 di un precedente lotto. Sezioni congelate, fissate in PFA al 4%; sezioni in paraffina, fissate in PFA al 4% 1:100 (Barrachina, M. et al., 2003). Per le sezioni in paraffina Barrachina ha riferito il buon esito della colorazione con recupero dell′antigene acido con citrato in microonde, tuttavia è probabile che si possano usare anche altri metodi.
Immunoprecipitazione:
Un precedente lotto dell′anticorpo è stato usato in IP (Perez, 2002).
Le diluizioni e i protocolli di lavoro ottimali devono essere determinati dall′utente finale.
Sottocategoria di ricerca
Neurotrasmettitori e recettori
Marcatori neuronali e gliali
Qualità
Valutata abitualmente con western blot su lisati di cervello di topo.
Western blot:
la diluizione 1:1.000 di questo lotto ha rilevato tirosina idrossilasi su 10 μg di lisati di cervello di topo.
Descrizione del bersaglio
59-63 kDa
Stato fisico
Liquido ascitico con IgG1 monoclonali di topoκ contenente BSA al 3%. Non contiene conservanti.
Non purificato
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno a -20 ºC dalla data di ricezione.
Risultati analitici
Controllo
Tessuto cerebrale umano, estratti da cellule 3T3 trattati con forskolina (40 nM, 30 min).
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
D W Smith et al.
Molecular therapy : the journal of the American Society of Gene Therapy, 1(5 Pt 1), 486-491 (2000-08-10)
Lesch-Nyhan disease (LND) is an X-linked metabolic disorder caused by lack of activity of the purine salvage enzyme hypoxanthine phosphoribosyltransferase (HPRT) and characterized by hyperuricemia and debilitating neurological manifestations. The mechanisms underlying the neuropathology are not well understood and the
Natalia Omelchenko et al.
The Journal of comparative neurology, 494(6), 863-875 (2005-12-31)
Cholinergic afferents to the ventral tegmental area (VTA) contribute substantially to the regulation of motivated behaviors and the rewarding properties of nicotine. These actions are believed to involve connections with dopamine (DA) neurons projecting to the nucleus accumbens (NAc). However
Age and region-specific responses of microglia, but not astrocytes, suggest a role in selective vulnerability of dopamine neurons after 1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine exposure in monkeys.
Kanaan, NM; Kordower, JH; Collier, TJ
Glia null
Striatal overexpression of DeltaFosB reproduces chronic levodopa-induced involuntary movements.
Cao, X; Yasuda, T; Uthayathas, S; Watts, RL; Mouradian, MM; Mochizuki, H; Papa, SM
The Journal of Neuroscience null
Erika Allen et al.
Neuroscience letters, 489(1), 1-4 (2010-11-30)
We wished to determine whether L-DOPA, a common treatment for the motor deficits in Parkinson's disease, could also reverse the motor deficits that occur during aging. We assessed motor performance in young (2-3 months) and old (20-21 months) male C57BL/6
Articoli
Explore the basics of working with antibodies including technical information on structure, classes, and normal immunoglobulin ranges.
Antibodies combine with specific antigens to generate an exclusive antibody-antigen complex. Learn about the nature of this bond and its use as a molecular tag for research.
Learn differences in monoclonal vs polyclonal antibodies including how antibodies are generated, clone numbers, and antibody formats.
Protocolli
Tips and troubleshooting for FFPE and frozen tissue immunohistochemistry (IHC) protocols using both brightfield analysis of chromogenic detection and fluorescent microscopy.
Questions
  1. What is the antibody concentration for MAB318?
    1 answer
    1. This product is provided unpurified in ascites fluid. The antibody concentration is not determined, but is expected to be within the range of 2-10 mg/mL.