Documenti fondamentali
AP309P
Sigma-Aldrich
Anticorpo di capra anti-IgG umane, coniugato con HRP
1.0 mg/mL, Chemicon®
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
Origine biologica
goat
Livello qualitativo
Coniugato
peroxidase conjugate
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
lyophilized
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
Concentrazione
1.0 mg/mL
tecniche
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Categorie correlate
Descrizione generale
Le immunoglobuline G (IgG) secrete dai linfociti B rappresentano il principale tipo di anticorpo presente nel siero umano. Si trovano nel sangue e comprendono quattro catene polipeptidiche: una coppia di catene pesanti (H) di tipo γ da 50 kDa identiche tra loro e una coppia di catene leggere (L), anch′esse identiche, di tipo κ o λ, da 25 kDa. Le catene sono legate da ponti disolfuro. Esistono quattro isotipi di IgG: IgG1, IgG2, IgG3 e IgG4. Le IgG hanno emivita sierica più elevata rispetto alle altre immunoglobuline.
Specificità
Specifico per la catena gamma delle IgG umane. Le reattività crociate dell'anticorpo anti-IgG (gamma) umane sono testate mediante ELISA. Presenta minima cross-reattività verso le catene leggere.
Questo reagente è un anticorpo di capra purificato per affinità. L'anticorpo purificato viene coniugato alla perossidasi di rafano (HRP) e stabilizzato in un tampone.
Applicazioni
ELISA: 1:3,000
Immunoistochimica: 1:200-1:500 (1-4)
Immunocitochimica: 1:200-1:500 (1-4)
Western Blot, cromogeno: 1:200-1-500
Western Blot, chemiluminescente: 1:2,000-1:5,000
Le diluizioni ottimali di lavoro vanno determinate dall′utente finale.
Azioni biochim/fisiol
L'immunoglobulina G (IgG) attiva il sistema del complemento attraverso la via classica. Neutralizza particelle virali e tossine. Le IgG svolgono un ruolo fondamentale nella citotossicità cellulo-mediata dipendente da anticorpi (antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity o ADCC) e potrebbero essere associate all'allergia. Le IgG materne vengono trasferite al feto attraverso la placenta, il che è fondamentale garantire le difese immunitarie del neonato nei confronti delle infezioni. La digestione delle IgG mediante papaina determina la produzione dei frammenti Fab (Fragment Antigen Binding). La digestione delle IgG con pepsina porta alla generazione del frammento cristallizzabile (Fc). I livelli di IgG nei pazienti infettati da virus (SARS-CoV)-2 (sindrome respiratoria acuta grave – Coronavirus 2) possono essere utilizzati come potenziale strumento per valutare la gravità e la prognosi della malattia respiratoria COVID-19 (Corona Virus Disease 2019).
Stato fisico
Purificato per immunoaffinità
0,01 M PBS, pH 7,1, con 15 mg/mL di BSA
Stoccaggio e stabilità
L′anticorpo non diluito è stabile a 2-8°C per 12 mesi. Non conservare nella forma diluita. NON CONGELARE.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Marti Cabanes-Creus et al.
Nature communications, 15(1), 1876-1876 (2024-03-15)
Developing clinically predictive model systems for evaluating gene transfer and gene editing technologies has become increasingly important in the era of personalized medicine. Liver-directed gene therapies present a unique challenge due to the complexity of the human liver. In this
Xiaotian Tang et al.
Cell reports, 41(8), 111673-111673 (2022-11-24)
In North America, the Lyme disease agent, Borrelia burgdorferi, is commonly transmitted by the black-legged tick, Ixodes scapularis. Tick saliva facilitates blood feeding and enhances pathogen survival and transmission. Here, we demonstrate that I. scapularis complement C1q-like protein 3 (IsC1ql3), a
Alexander A Dolskiy et al.
Frontiers in molecular biosciences, 8, 821506-821506 (2022-02-05)
The novel coronavirus disease COVID-19 has become one of the most socially significant infections. One of the main models for COVID-19 pathogenesis study and anti-COVID-19 drug development is laboratory animals sensitive to the virus. Herein, we report SARS-CoV-2 infection in
Serum polyethylene glycol-specific IgE and IgG in patients with hypersensitivity to COVID-19 mRNA vaccines.
Mouri, et al.
Allergology International, 71, 512-519 (2022)
Wajihul Hasan Khan et al.
International journal of biological macromolecules, 200, 428-437 (2022-01-21)
Nucleocapsid protein (N protein) is the primary antigen of the virus for development of sensitive diagnostic assays of COVID-19. In this paper, we demonstrate the significant impact of dimerization of the severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) N-protein on
Contenuto correlato
Products and support for mpox research, offering world-class reagents for immunoassay and molecular assay development.