Documenti fondamentali
AP502P
Sigma-Aldrich
Anticorpo di capra anti-catena κ delle Ig umane, coniugato con HRP, preadsorbito.
Chemicon®, from goat
Sinonimo/i:
Anti-IgG umane con HRP, Anti-IgG umane di capra con HRP
Scegli un formato
1 ML
CHF 479.00
CHF 479.00
Spedizione prevista il17 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 ML
CHF 479.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
CHF 479.00
Spedizione prevista il17 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
goat
Livello qualitativo
Coniugato
peroxidase conjugate
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Le molecole degli anticorpi sono costituite tipicamente da due catene leggere legate in modo covalente a una coppia di catene pesanti. Le catene leggere delle immunoglobuline possono essere di due tipi, designate dalle lettere greche kappa e lambda. Le catene leggere kappa e lambda sono lunghe circa 250 aminoacidi, con un peso molecolare medio di circa 25 kDa. Il rapporto tra catene kappa e lambda tra le diverse popolazioni di immunoglobuline varia a seconda della specie.
Specificità
Reagisce con le catene leggere kappa umane. Pre-adsorbito con catene leggere λ per proteine umane di mieloma e con immunoglobuline di topo.
Applicazioni
Anticorpo di capra anti-catena κ di Ig umane, coniugato con HRP, preadsorbito, rileva i livelli di catene κ di Ig umane; è stato validato e descritto in letteratura per l′uso in ELISA.
ELISA: 1:4,000-1:8,000.
Le diluizioni di lavoro ottimali devono essere determinate dall′utente finale.
Stato fisico
Purificato mediante cromatografia di affinità su un pool di immunoglobuline umane con catene leggere κ legate in modo covalente all'agarosio. Liquido 50% glicerolo/50% PBS, pH 7,4.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Hyori Kim et al.
Oncology letters, 25(6), 236-236 (2023-05-08)
Anti-CD19 chimeric antigen receptor (CAR)-T cells have improved the outcomes of patients with B cell leukemia and lymphoma. However, their applications and positive outcomes remain limited. CAR-T cells are currently restricted to autologous blood as their source and their use
Ramin Dubey et al.
eLife, 9 (2020-05-21)
R-spondins (RSPOs) amplify WNT signaling during development and regenerative responses. We previously demonstrated that RSPOs 2 and 3 potentiate WNT/β-catenin signaling in cells lacking leucine-rich repeat-containing G-protein coupled receptors (LGRs) 4, 5 and 6 (Lebensohn and Rohatgi, 2018). We now
Ki Hyun Kim et al.
PLoS pathogens, 15(2), e1007375-e1007375 (2019-02-02)
Severe fever with thrombocytopenia syndrome (SFTS) is an emerging infectious disease localized to China, Japan, and Korea that is characterized by severe hemorrhage and a high fatality rate. Currently, no specific vaccine or treatment has been approved for this disease.
Jessica N Peel et al.
The Journal of clinical investigation, 134(8) (2024-03-12)
BACKGROUNDWeakly virulent environmental mycobacteria (EM) can cause severe disease in HLA-DRB1*15:02 or 16:02 adults harboring neutralizing anti-IFN-γ autoantibodies (nAIGAs). The overall prevalence of nAIGAs in the general population is unknown, as are the penetrance of nAIGAs in HLA-DRB1*15:02 or 16:02