Documenti
AP113P
Sigma-Aldrich
Anticorpo di capra anti-IgG umane, Fc, coniugato con HRP
Chemicon®, from goat
Sinonimo/i:
Anti-Human IgG HRP, Goat Anti-Human IgG
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
Origine biologica
goat
Livello qualitativo
Coniugato
peroxidase conjugate
Forma dell’anticorpo
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
western blot: suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Le immunoglobuline G (IgG) rappresentano l'isotipo anticorpale più comune presente nel siero umano. Esistono quattro diversi isotipi di IgG: IgG1, IgG2, IgG3 e IgG4. La struttura delle IgG comprende quattro catene polipeptidiche: due catene pesanti (H) e due catene leggere (L) tra loro identiche. Queste catene sono interconnesse da legami disolfuro. Le IgG sono prodotte dai linfociti B.
Immunogeno
IgG umana
Applicazioni
L′anticorpo di capra anti-IgG umane, Fc, coniugato con HRP, è stato usato nel saggio di immunoassorbimento enzimatico (ELISA) (1:3,000).
È stato inoltre usato in:
  • saggio immunoenzimatico (EIA) con OPD: 1:5.000-1:100.000
  • Immunoistochimica: 1:500-1:5.000
  • Western blotting
Azioni biochim/fisiol
L'immunoglobulina G (IgG) è implicata nella citotossicità cellulo-mediata dipendente da anticorpi (ADCC). E′ implicata nell'attivazione della via classica del sistema del complemento. Neutralizza particelle virali e tossine. Le IgG materne vengono trasferite al feto attraverso la placenta, il che è fondamentale per proteggere il neonato da eventuali malattie infettive. La misurazione dei livelli di IgG nei pazienti con infezione da coronavirus (SARS-CoV)-2 con sindrome respiratoria acuta grave rappresenta una potenziale strategia per valutare la gravità e la prognosi della malattia da coronavirus 2019 (COVID-19).
Stato fisico
Liofilizzato. Tampone = fosfato di sodio 0,01 M, NaCl 0,25 M, pH 7,6 con 15 mg/mL di BSA. Non contiene conservanti.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Not finding the right product?  
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Sally Esmail et al.
Cell reports methods, 1(2), 100011-100011 (2021-07-09)
We have developed a rapid, accurate, and cost-effective serologic test for SARS-CoV-2 virus, which caused the COVID-19 pandemic, on the basis of antibody-dependent agglutination of antigen-coated latex particles. When validated using plasma samples that are positive or negative for SARS-CoV-2
Mengyan Li et al.
The Journal of clinical investigation, 131(23) (2021-10-22)
To delineate the in vivo role of different costimulatory signals in activating and expanding highly functional virus-specific cytotoxic CD8+ T cells, we designed synTacs, infusible biologics that recapitulate antigen-specific T cell activation signals delivered by antigen-presenting cells. We constructed synTacs
PCSK9 prosegment chimera as novel inhibitors of LDLR degradation.
Saavedra, YG; Zhang, J; Seidah, NG
Testing null
Tara Bancroft et al.
Cellular immunology, 304-305, 35-43 (2016-05-24)
The recent increase in cases of whooping cough among teenagers in the US suggests that the acellular Bordetella pertussis vaccine (aP) that became standard in the mid 1990s might be relatively less effective than the whole-bacteria formulation (wP) previously used
Margherita Passariello et al.
Scientific reports, 11(1), 11046-11046 (2021-05-28)
Among the therapies against the pandemic SARS-CoV-2 virus, monoclonal Antibodies (mAbs) targeting the Spike glycoprotein represent good candidates to interfere in the Spike/ACE2 interaction, preventing virus cell entry. Since anti-spike mAbs, used individually, might be unable to block the virus