Documenti fondamentali
AP124P
Sigma-Aldrich
Anticorpo di capra anti-IgG Topo, coniugato con perossidasi, H+L
1 mg/mL (after reconstitution), Chemicon®
Sinonimo/i:
Anti-IgG di topo di capra, Anticorpo anti-topo
Scegli un formato
2 ML
CHF 443.00
CHF 443.00
Spedizione prevista il16 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2 ML
CHF 443.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
CHF 443.00
Spedizione prevista il16 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
goat
Livello qualitativo
Coniugato
peroxidase conjugate
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
mouse
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
Concentrazione
1 mg/mL (after reconstitution)
tecniche
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Anticorpo anti-IgG di topo prodotto nella capra, purificato per affinità e coniugato con perossidasi.
Specificità
Reagisce con IgG di topo in condizioni native e ridotte. In condizioni ridotte, si può osservare reattività crociata con le IgG di specie diverse dal topo a causa della somiglianza delle catene immunoglobuliniche.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Anticorpi secondari & di controllo
ELISA e Western blotting:
si può utilizzare una diluizione 1:5.000-1:100.000 .
Immunoistochimica:
si può utilizzare una diluizione 1:500-1:5.000.
Sarà cura dell′utente finale stabilire le diluizioni di lavoro ottimali.
Rivela le IgG murine con questo anticorpo di capra anti-IgG di topo, H+L, coniugato con perossidasi, convalidato per saggi ELISA, IH & WB.
Sottocategoria di ricerca
Anticorpi secondari contro immunoglobuline intere
Stato fisico
IgG di capra purificate coniugate con perossidasi di rafano in tampone contenente PBS 0,01 M, pH 7,1, con 15 mg/mL di BSA. Liofilizzato
Purificato per immunoaffinità
Stoccaggio e stabilità
Mantenere a 2-8°C per un massimo di 12 mesi dalla data di ricevimento.
Dopo la ricostituzione, il prodotto liquido è stabile per molte settimane se mantenuto a 2-8°C in forma non diluita. Per una conservazione prolungata, dopo la ricostituzione aggiungere un uguale volume di glicerolo e conservare a -20°C in aliquote non diluite per un massimo di 12 mesi. Dopo l'aggiunta di glicerolo la concentrazione di proteine (e di sali) si ridurrà della metà rispetto all'originale. Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento.
AVVERTENZE: L′uso di azoturo di sodio come conservante inibisce in modo sostanziale l′attività enzimatica della HRP.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Continuous taurocholic acid exposure promotes esophageal squamous cell carcinoma progression due to reduced cell loss resulting from enhanced vascular development.
Sato, S; Yamamoto, H; Mukaisho, K; Saito, S; Hattori, T; Yamamoto, G; Sugihara, H
Testing null
Shota Saito et al.
PloS one, 8(1), e54881-e54881 (2013-01-30)
Ezrin is a member of the ezrin, radixin, and moesin family that provides a functional link between the plasma membrane and the cortical actin cytoskeleton. A correlation between ezrin overexpression and aggressive cancer behavior has been recently reported in various
Kelli L Barr et al.
PLoS neglected tropical diseases, 10(8), e0004931-e0004931 (2016-08-20)
Usutu (USUV) and Zika (ZIKV) viruses are emerging arboviruses of significant medical and veterinary importance. These viruses have not been studied as well as other medically important arboviruses such as West Nile (WNV), dengue (DENV), or chikungunya (CHIKV) viruses. As
Recovery of live virus after storage at ambient temperature using ViveST?.
Barr, KL; Messenger, AM; Anderson, BD; Friary, JA; Heil, GL; Reece, K; Gray, GC
Journal of Clinical Virology null
Extensive post-translational modification of active and inactivated forms of endogenous p53.
DeHart, CJ; Chahal, JS; Flint, SJ; Perlman, DH
Molecular and Cellular Proteomics null