MAB374
Anti-GAPDH Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, 6C5
Sinonimo/i:
glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase, aging-associated gene 9 protein, glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase, GAPDH, G3PDH, GAPD, OK/SW-cl.12, MGC88685, G3PD, EC 1.2.1.12
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Anticorpo clone 6C5 anti-gliceraldeide-3-fosfato deidrogenasi, clone 6C5, Chemicon®, from mouse
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
6C5, monoclonal
Reattività contro le specie
human, feline, pig, mouse, rabbit, fish, canine, rat
Non deve reagire con
E. coli
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GAPDH(2597)
mouse ... Gapdh(14433)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Metabolismo
Una diluizione 1:1.000.000 di un lotto precedente è stata usata per la purificazione per immunoaffinità di GAPDH.
Immunocitochimica:
Diluizioni da 1:100 a 1:300 di un lotto precedente sono state provate in immunocitochimica con 10 mg/mL di PBS-BSA. PFA al 4% con 0,02% PBS-Triton X-100; 3 minuti a temperatura ambiente (Griffoni, 2001).
Western blot:
Da 1:100 a 1:300. Riconosce una banda a 36 kDa del monomero ridotto. GAPDH non ridotta agisce come un tetramero da 146 kDa.
Purificazione per immunoaffinità di GAPDH.
Diluizioni di lavoro ottimali devono essere determinate dall′utente finale.
Enzimi & Biochimica
Qualità
Analisi con metodo Western blot:
la diluizione 1:500 di questo anticorpo ha rilevato GLYCERALDEHYDE-3-PDH su 10 μg di lisati di A431.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
È espresso in tutte le cellule.
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
I clienti hanno visto anche
Articoli
Immunofluorescence uses antibody-conjugated fluorescent molecules for protein localization, modification confirmation, and protein complex visualization.
Protocolli
Tips and troubleshooting for FFPE and frozen tissue immunohistochemistry (IHC) protocols using both brightfield analysis of chromogenic detection and fluorescent microscopy.