Documenti
ABN1698
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-Aspa/Nur7
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Aspartoacylase, Aminoacylase-2, ACY-2, Aspa/Nur7, Anti-Aspartoacylase
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ASPA(443)
Descrizione generale
L′aspartoacilasi (EC 3.5.1.15; UniProt Q8R3P0; nota anche come Acy-2, aminoacilasi-2, Nur-7) nelle specie murine è codificata dal gene Aspa (detto anche Acy2) (Gene ID 11484). Nel sistema nervoso centrale (SNC), l′aspartoacilasi catalizza la deacetilazione dell′N-acetilaspartato (NAA) a dare l′acetato libero. Mutazioni a carico del gene ASPA sono responsabili della malattia di Canavan (CD), una patologia neurodegenerativa autosomica recessiva caratterizzata da una sintesi insufficiente di lipidi/mielina durante lo sviluppo. La colorazione immunoistochimica rivela che la aspartoacilasi colocalizza con il marcatore degli oligodendrociti CC1 in tutto il cervello, a indicarne il ruolo nella mielinizzazione.
Immunogeno
Aspa/Nur7 ricombinante full-length di topo con tag His a livello N-terminale.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Neuroscienze
Immunoistochimica: con un lotto rappresentativo sono stati rivelati gli oligodendrociti positivi per Aspa/Nur7 nel corpo calloso/capsula esterna utilizzando sezioni cerebrali di cervello di topo liberamente fluttuanti (gentile concessione del Dr. John R. Moffett, Uniformed Services University of the Health Sciences, USA).
Western blotting: un lotto rappresentativo ha permesso di rivelare Aspa/Nur7 nella frazione citosolica, ma non in quella mielinica, di omogenato di cervello di ratto (Madhavarao, C.N., et al. (2004). J Comp Neurol. 472(3):318-329).
Immunoistochimica: un lotto rappresentativo ha permesso di rivelare il pattern d′espressione di Aspa/Nur7 in diverse regione del prosencefalo di ratto, quali corpo calloso, corteccia cerebrale, commessura ippocampale, fimbria e commessura anteriore (Madhavarao, C.N., et al. (2004). J Comp Neurol. 472(3):318-329).
Immunoistochimica: con un lotto rappresentativo è stato evidenziato che il pattern d′espressione di Aspa/Nur7 è simile a quello di CC1 in varie regioni del prosencefalo di ratto, come gli strati con cellule di Purkinje e fibre assonali del cervelletto, il corpo calloso e lo strato 2 della corteccia somatosensoriale primaria (Madhavarao, C.N., et al. (2004). J Comp Neurol. 472(3):318-329).
Questo anticorpo anti-Aspa/Nur7 è stato convalidato per la rivelazione di Aspa/Nur7 in Western blotting e immunoistochimica.
Sottocategoria di ricerca
Signaling dello sviluppo
Qualità
Valutata mediante Western blotting su lisato di tessuto cerebrale di ratto.
Western blotting: questo anticorpo alla concentrazione di 1,0 µg/mL ha permesso di rivelare ASpa/Nur7 in 10 µg di lisato di tessuto cerebrale di ratto.
Descrizione del bersaglio
Visualizzato a circa 37 kDa
Stato fisico
Anticorpo policlonale purificato di coniglio in tampone contenente Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM e azoturo di sodio 0,05%.
Purificato con proteina G
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno a 2-8 °C dalla data di ricevimento.
Altre note
Concentrazione: fare riferimento alla scheda tecnica specifica del lotto.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Lillian M Toomey et al.
Scientific reports, 11(1), 22594-22594 (2021-11-21)
Cuprizone is a copper-chelating agent that induces pathology similar to that within some multiple sclerosis (MS) lesions. The reliability and reproducibility of cuprizone for inducing demyelinating disease pathology depends on the animals ingesting consistent doses of cuprizone. Cuprizone-containing pelleted feed
Yun-Yun Hu et al.
Frontiers in psychiatry, 14, 1186073-1186073 (2023-07-06)
Social interaction is a fundamental human need. Social isolation (SI) can have negative effects on both emotional and cognitive function. However, it is currently unclear how age and the duration of SI affect emotion and recognition function. In addition, there
Anthony Fernández-Castañeda et al.
Cell, 185(14), 2452-2468 (2022-06-30)
COVID survivors frequently experience lingering neurological symptoms that resemble cancer-therapy-related cognitive impairment, a syndrome for which white matter microglial reactivity and consequent neural dysregulation is central. Here, we explored the neurobiological effects of respiratory SARS-CoV-2 infection and found white-matter-selective microglial
Zhixin Lei et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 40(33), 6444-6456 (2020-07-15)
Previous studies demonstrate that activation of pancreatic ER kinase (PERK) protects oligodendrocytes against inflammation in the experimental autoimmune encephalomyelitis (EAE) model of multiple sclerosis (MS). Interestingly, data indicate that the cytoprotective effects of PERK activation on oligodendrocytes during EAE are
Meredith D Hartley et al.
JCI insight, 4(8) (2019-04-19)
Oligodendrocyte processes wrap axons to form neuroprotective myelin sheaths, and damage to myelin in disorders, such as multiple sclerosis (MS), leads to neurodegeneration and disability. There are currently no approved treatments for MS that stimulate myelin repair. During development, thyroid