Documenti
AB5830
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-8-idrossidesossiguanosina
serum, Chemicon®
Sinonimo/i:
8-OHdG, 8-hydroxy-2′-deoxyguanosine
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
goat
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
L'8-idrossideossiguanosina (8OHdG) è una base modificata che si forma nel DNA in seguito dell'attacco da parte dei radicali idrossilici che si formano come sottoprodotti e intermedi del metabolismo aerobico e durante lo stress ossidativo. Evidenze sempre maggiori indicano il coinvolgimento delle reazioni dei radicali liberi nel danneggiamento delle biomolecole. Nell′uomo tale danneggiamento può portare a diverse patologie, tra cui aterosclerosi, ischemia cerebrale e cardiaca da ri-perfusione, cancro, artrite reumatoide, infiammazione, diabete, invecchiamento e condizioni neurodegenerative, come la malattia di Alzheimer.
L'8OHdG è sempre più riconosciuta come marcatore sensibile e stabile del danno ossidativo completo del DNA cellulare. Il biomonitoraggio nell′uomo ha dimostrato che la 8OHdG può essere escreta con le urine e che un aumento significativo è causato dall′esposizione al fumo di tabacco e alle radiazioni ionizzanti. Poiché la 8OHdG è strettamente correlata allo stress ossidativo e al danno del DNA, a loro volta correlati ad alcune malattie degenerative, lo sviluppo di un anticorpo che consenta l′analisi del danno del DNA può presentare numerose applicazioni. Oltre consentire un′analisi diretta del danno del DNA all'interno delle cellule questo anticorpo trova applicazione nello sviluppo di saggi immunologici volti a monitorare l'escrezione di 8OHdG nelle urine e rappresenta un biomarcatore dello stress ossidativo. A livello industriale l′uso si può estendere ai produttori di integratori alimentari che potrebbero beneficiare di un saggio immunologico utile per testare l'efficacia degli antiossidanti e di altri nutraceutici.
E′ ora disponibile il nuovo antisiero di capra anti-8-idrossiguanosina di CHEMICON. Mediante ELISA è stato dimostrato che questo antisiero è competamente cross-reattivo con l'8-idrossidesossiguanosina mentre non reagisce con altri nucleotidi naturalmente presenti. Può risultare di estrema utilità per capire il ruolo del danno dei radicali liberi in una serie di patologie umane.
Specificità
Reagisce con l′8-idrossidesossiguanosina (8-OHdG) e 8-idrossiguanosina (8-OHG). In un ELISA competitivo, l'anticorpo è stato inibito al 100% da nucleotidi di 8-idrossidesossiguanosina e 8-idrossiguanosina. È stata osservata una parziale cross-reattività con la 8-mercaptoguanosina (80%) mentre l'8-bromoguanosina ha mostrato un livello cross-reattività inferiore (5%). 2-Desossiadenosina, 7-metilguanosina, guanosina monofosfato e guanosina non hanno mostrato alcuna reattività.
Immunogeno
8-idrossi-2′-desossiguanosina e 8-idrossiguanosina.
Applicazioni
Immunoistochimica: >1:200 su cervello umano fissato con formalina e incluso in paraffina. Prima della colorazione si suggerisce il pre-trattamento dei tessuti con 10 μg/mL di proteinasi K per 40 minuti a 37°C.
Sezioni deparaffinate trattate con 3% H2O2 in metanolo per 30 minuti, bloccaggio con 10% NGS in TBS. Le sezioni sono state trattate con proteinasi K 10ug/mL in PBS pH 7.4 per 40 minuti a 37°C prima del bloccaggio. La rilevazione avviene tramite DAB. Poiché l'anticorpo colora un acido nucleico, è importante utilizzare abbastanza proteinasi per penetrare la barriera istonica.
Le diluizioni di lavoro ottimali devono essere determinate dall′utente finale.
Questo anticorpo anti-8-idrossidesossiguanosina è validato per l'uso in ELISA e IH(P) per il rilevamento della 8-idrossidesossiguanosina.
Risultati analitici
Controllo
Pelle, la colorazione è limitata al nucleo.
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not finding the right product?  
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
E Deruy et al.
Cell death & disease, 5, e1577-e1577 (2014-12-19)
Senescence is a non-proliferative state reached by normal cells in response to various stresses, including telomere uncapping, oxidative stress or oncogene activation. In previous reports, we have highlighted that senescent human epidermal keratinocytes have two opposite outcomes: either they die
Johnson Chia-Shen Yang et al.
Journal of clinical medicine, 10(7) (2021-05-01)
Excess lymphedematous tissue causes excessive oxidative stress in lymphedema. Lymphaticovenous anastomosis (LVA) supermicrosurgery is currently emerging as the first-line surgical intervention for lymphedema. No data are available regarding the changes in serum proteins correlating to oxidative stress and antioxidant capacity
Xiaowen Zhao et al.
BMC ophthalmology, 16, 16-16 (2016-02-04)
The purpose of this study was to address the question of how the premature senescence process may affect corneal endothelium after penetrating keratoplasty, because the quality of donor corneal endothelial cells is important for corneal transplant success. The cell senescence
Wei Ma et al.
Molecular medicine reports, 12(4), 5026-5034 (2015-07-15)
The present study aimed to investigate the ability of SS31, a novel mitochondria‑targeted peptide to protect against t‑BHP‑induced mitochondrial dysfunction and apoptosis in 661W cell lines. The 661W cells were treated with various concentrations of SS‑31 and an MTT assay
Cailing Liu et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 117(1), 573-583 (2019-12-20)
Fuchs endothelial corneal dystrophy (FECD) is a leading cause of corneal endothelial (CE) degeneration resulting in impaired visual acuity. It is a genetically complex and age-related disorder, with higher incidence in females. In this study, we established a nongenetic FECD