Documenti
680753
Sigma-Aldrich
2-Hydrazino-4-phenylthiazole
97%
Sinonimo/i:
4-Phenyl-2(3H)-thiazolone hydrazone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H9N3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
163-167 °C
Stringa SMILE
NNc1nc(cs1)-c2ccccc2
InChI
1S/C9H9N3S/c10-12-9-11-8(6-13-9)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,10H2,(H,11,12)
VTOUNUQLXMNNMQ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves