La perossidazione dei lipidi di membrana da parte dei radicali liberi è un processo ben controllato e continuo che avviene durante i normali processi di turnover cellulare e invecchiamento. Esiste anche il processo non controllato di produzione di radicali liberi e aumento della perossidazione lipidica che è associato a danno epatico come conseguenza dell'esposizione a idrocarburi alogenati, abuso di alcol e sovraccarico di ferro acuto o cronico. Si ritiene che l′eccesso di produzione di radicali liberi e la perossidazione lipidica siano fattori eziologici in malattie come l′aterosclerosi, il diabete, l'emocromatosi genetica, il cancro e malattie neurodegenerative come l′Alzheimer e il Parkinson. L′idrossinonenale (HNE) è un'aldeide altamente reattiva e citotossica che viene rilasciata durante l'ossidazione degli acidi grassi insaturi w-6. HNE può reagire efficientemente con gruppi sulfidrilici o gruppi di istidina e lisina delle proteine per formare addotti stabili HNE-proteina, oltre che con fosfolipidi e acidi nucleici. È attraverso questa modificazione delle biomolecole con HNE che si ritiene che tale aldeide eserciti i suoi effetti citotossici. Questa molecola multifunzionale può essere considerata come un "secondo messaggero tossico", che dissemina e amplifica gli eventi iniziali di produzione dei radicali liberi. Si ritiene che sia in larga parte responsabile degli effetti citopatologici osservati durante lo stress ossidativo. Livelli elevati di 4-HNE sono stati rilevati in un gran numero di stati patologici, a indicare un coinvolgimento di questa aldeide nella loro patogenesi. Alcuni degli effetti pato-biochimici principali del 4-HNE sono la stimolazione della fibrogenesi e dell'infiammazione. Ciò indica un contributo potenziale alla patogenesi di diverse patologie croniche, la cui progressione è supportata dalle reazioni infiammatorie e caratterizzata da fibrosi. Il 4-HNE potrebbe svolgere un ruolo anche nella cancerogenesi per via della sua capacità di modulare la proliferazione cellulare interferendo con l'attività di cicline e protein-chinasi e inibendo la risposta apoptotica.
Specificità
La porzione HNE riconosciuta da questo anticorpo AB5605 è una modificazione biochimica indipendente dalla specie. Di conseguenza, l′anticorpo anti-4-HNE ha ampia immunoreattività rispetto alle diverse specie.
Specifico per il 4-idrossinonenale (4-HNE).
Immunogeno
4-HNE.
Applicazioni
Categoria di ricerca Neuroscienze
L′anticorpo anti-4-idrossinonenale rileva il livello di 4-HNE ed è stato descritto in letteratura e convalidato per l'uso in ELISA & WB.
Sottocategoria di ricerca Stress ossidativo
Western blotting: 1:3.000 su lisato di tessuto cerebrale umano con malattia d′Alzheimer. ELISA: >1:10.000
Le diluizioni di lavoro ottimali vanno messe a punto dall′utente finale.
Stato fisico
Antisiero di capra Liquido, con azoturo di sodio 0,1%
Stoccaggio e stabilità
Conservare a -20°C non diluito per un massimo di sei mesi dalla data di ricevimento. Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento. Non conservare in un congelatore con funzione di autosbrinamento.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
The human pneumovirus respiratory syncytial virus (RSV) is the most common pathogen causing lower respiratory tract disease in young children worldwide. A hallmark of severe human RSV infection is the strong neutrophil recruitment to the airways and lungs. Massive neutrophil
Rett syndrome (RTT) is a rare neurodevelopmental disorder affecting almost exclusively females, caused in the overwhelming majority of the cases by loss-of-function mutations in the gene encoding methyl-CpG binding protein 2 (MECP2). High circulating levels of oxidative stress (OS) markers
Redox imbalance and morphological changes in skin fibroblasts in typical Rett syndrome.
Signorini, C; Leoncini, S; De Felice, C; Pecorelli, A; Meloni, I; Ariani, F; Mari et al.