Documenti fondamentali
AB5543
Sigma-Aldrich
Anti-MAP2 Antibody
CHEMICON®, chicken polyclonal
Sinonimo/i:
Anti-MAP-2, Anti-MAP2A, Anti-MAP2B, Anti-MAP2C
Scegli un formato
50 μL
CHF 791.00
CHF 791.00
Spedizione prevista il20 maggio 2025
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB2290
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 μL
CHF 791.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
CHF 791.00
Spedizione prevista il20 maggio 2025
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB2290
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
Anticorpo anti-MAP2, Chemicon®, from chicken
Origine biologica
chicken
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
rat
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
rat ... Map2(25595)
Specificità
Proteina associata ai microtubuli 2 (MAP2). Prevista reattività dell'anticorpo con tutte le specie di mammifero.
Immunogeno
MAP2 purificata da cervello di bovino
Applicazioni
Categoria di ricerca
Neuroscienze
L'anticorpo anti-MAP2 è mirato alla proteina MAP2 e si utilizza nelle analisi di IC, IH & WB.
Sottocategoria di ricerca
Marcatori gliali & neuronali
Neurofilamenti & metabolismo neuronale
Western blotting: 1:5.000-1:10.000 usando rivelazione in ECL. Riconosce un doppietto di ~280 kDa e un doppietto di ~70kDa.
Immunoistochimica su sezioni di tessuto congelate. Il fissativo consigliato è la paraformaldeide al 4% (1-10 minuti) seguita da 5 minuti in metanolo a -20°C.
Immunocitochimica: 1:5.000-1:10.000 su cellule di colture tissutali fissate per 1-10 minuti in formalina 10% seguita da metanolo a -20°C.
Sarà cura dell′utente finale stabilire le diluizioni di lavoro ottimali.
Descrizione del bersaglio
Riconosce un doppietto di ~280 kDa e un doppietto di ~70kDa
Stato fisico
Formato: purificato
IgY purificate di pollo. Liquido in PBS contenente azoturo di sodio 5 mM.
Precipitazione con solfato d′ammonio
Stoccaggio e stabilità
A -20°C si conserva per 1 anno dalla data di spedizione. Suddividere in aliquote per evitare di scongelare e ricongelare ripetutamente. Per massimizzare la quantità di prodotto recuperato, centrifugare il contenitore originale una volta scongelato prima di togliere il tappo.
Risultati analitici
Controllo
Positivo: corteccia cerebrale. Negativo: fegato o rene.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Stimulation of Glia Reveals Modulation of Mammalian Spinal Motor Networks by Adenosine.
Acton, D; Miles, GB
Testing null
Yumiko V Taguchi et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 37(40), 9617-9631 (2017-08-30)
Glucocerebrosidase 1 (GBA) mutations responsible for Gaucher disease (GD) are the most common genetic risk factor for Parkinson's disease (PD). Although the genetic link between GD and PD is well established, the underlying molecular mechanism(s) are not well understood. We
Riikka H Hämäläinen et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(38), E3622-E3630 (2013-09-05)
Mitochondrial DNA (mtDNA) mutations manifest with vast clinical heterogeneity. The molecular basis of this variability is mostly unknown because the lack of model systems has hampered mechanistic studies. We generated induced pluripotent stem cells from patients carrying the most common
M Catarina Silva et al.
eLife, 8 (2019-03-26)
Tauopathies are neurodegenerative diseases characterized by aberrant forms of tau protein accumulation leading to neuronal death in focal brain areas. Positron emission tomography (PET) tracers that bind to pathological tau are used in diagnosis, but there are no current therapies
Ester Orav et al.
eNeuro, 4(3) (2017-07-07)
Kainate-type glutamate receptors (KARs) are highly expressed in the developing brain, where they are tonically activated to modulate synaptic transmission, network excitability and synaptogenesis. NETO proteins are auxiliary subunits that regulate biophysical properties of KARs; however, their functions in the