Documenti fondamentali
8.41692
Sigma-Aldrich
N,N,N′,N′′,N′′-Pentamethyldiethylenetriamine
for synthesis
Sinonimo/i:
N,N,N′,N′′,N′′-Pentamethyldiethylenetriamine
Scegli un formato
100 ML
CHF 112.00
500 ML
CHF 445.00
CHF 112.00
Spedizione prevista il01 giugno 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
CHF 112.00
500 ML
CHF 445.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H23N3
Numero CAS:
Peso molecolare:
173.30
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
Numero indice EU:
221-201-1
NACRES:
NA.22
CHF 112.00
Spedizione prevista il01 giugno 2025
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
0.3 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
155 °C
Potenza
1330 mg/kg LD50, oral (Rat)
230 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
1.1-5.7 % (v/v)
pH
11.9 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Punto di fusione
<-18 °C
Temp. transizione
flash point 76 °C
Densità
0.828 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
N(CCN(C)C)(CCN(C)C)C
InChI
1S/C9H23N3/c1-10(2)6-8-12(5)9-7-11(3)4/h6-9H2,1-5H3
UKODFQOELJFMII-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
CorrosionSkull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
168.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
76 °C - closed cup