8.40083
(2-Dimethylaminoethyl) methacrylate
(stabilised with hydroquinone monomethyl ether) for synthesis
Sinonimo/i:
(2-Dimethylaminoethyl) methacrylate, 2-Propenoic acid-2-methyl-(2-dimethylamino)ethylester
Scegli un formato
Scegli un formato
About This Item
Tensione di vapore
1 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
255 °C
Potenza
1751 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite di esplosione
1.20 % (v/v)
P. ebollizione
182-192 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-50 °C
Temp. transizione
flash point 65 °C
Densità
0.93 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N(CCOC(=O)C(=C)C)(C)C
InChI
1S/C8H15NO2/c1-7(2)8(10)11-6-5-9(3)4/h1,5-6H2,2-4H3
JKNCOURZONDCGV-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.930 - 0.934
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
147.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
64 °C - closed cup